Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kvarts, dækglas til objektglas, smeltet, 25,4x25,4x0,15-0,25 mm (1,0x1,0x0,006-0,01in)
Artikelnummer. 15483885
Skift visning
Mængde:
1/stk.
5/Ea.
Dimensioner (L x B):
25.4 mm
25.4 x 25.4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15483885 5/Ea. 25.4 x 25.4 mm Pakke med 5
15473885 1/stk. 25.4 x 25.4 mm Hver
15493885 1/stk. 25.4 mm Hver
15403895 5/Ea. 25.4 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15483885 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 043210.KJ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2059.73 DKK
    1853.65 DKK / Pakke med 5
    Spare 206.08 DKK
    10% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Til brug med mikroskop kvartsglas fremstillet ved sammensmeltning af naturligt forekommende krystallinsk silica
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Dækglas til brug med mikroskop kvartsobjektglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tykkelse (metrisk) 0,15 til 0,25 mm
Oversigt Dækglas til brug med Microscope Quartz Slide
Mængde 5/Ea.
Dimensioner (L x B) 25.4 x 25.4 mm