Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kvarts, dækglas til objektglas, smeltet, 25,4x25,4x0,15-0,25 mm (1,0x1,0x0,006-0,01in)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Dækglas til brug med mikroskop kvartsobjektglas
Tekniske data
Tekniske data
| Tykkelse (metrisk) | 0,15 til 0,25 mm |
| Oversigt | Dækglas til brug med Microscope Quartz Slide |
| Diameter (metrisk) | 25.4mm |
| Mængde | 5/Ea. |
| Dimensioner (L x B) | 25.4 mm |