Få mere at vide
Bellingham Stanley™ Kvarts kontrolplade
Artikelnummer. 11900108
Skift visning
Strømstyrke:
5,2 A
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Strømstyrke Pakningsstørrelse
11900108 5,2 A Hver
1 options
Artikelnummer. 11900108 Leverandør Bellingham Stanley™ Leverandørnr. 3421
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kvartskontrolplader af høj kvalitet til verifikation af polarimetre
Bellingham and Stanley tilbyde en række sporbare kalibreringsmaterialer til verifikation og kalibrering af refraktometre. AG-væsker og kalibreringsolier leveres i pakker med 5 x 5 ml glasflasker og ledsaget af et UKAS-kalibreringscertifikat, der viser værdier ved °20 C og 589,3 nm, disse certificerede referencematerialer giver en ideel løsning til dine refraktometerkalibreringsbehov. Kvartskontrolplader (QCP) tilbydes også til verifikation og kalibrering af polarimetre og leveres med et overensstemmelsescertifikat, der viser værdier ved natrium og NIR for både vinkel- og sukkerskalaer. En termisk blok er tilgængelig til brug med Bellingham and Stanley ADP-polarimetre, det huser den eksterne temperatursensor, hvilket muliggør brugen af kvartstemperaturkompensation. QCP'er kan leveres med UKAS Certificate of Calibration, der viser sporbarhed til PTB som en valgfri service.
For andre temperaturer end °20 C er både RI- og Brix-værdier tilgængelige på producentens hjemmeside.
RI og Brix værdier
  • Stort udvalg af værdier
  • 12 måneders gyldighed
  • UKAS kalibreringscertifikat
  • Sporbar til NIST og ICUMSA
Termisk blok til brug med ADP/S tilgængelig, forhør venligst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kvarts kontrolplade
Materiale Kvarts
Strømstyrke 5,2 A