Få mere at vide
Bellingham Stanley™ Kvarts kontrolpladesæt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7203440
Type:
QCP komplet sæt: 100 °Z, 15 °Z, -30 °Z
QCP-sæt A: 100 °Z, 15 °Z
Artikelnummer. 15977945
Brand: Bellingham Stanley™ 3439
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bellingham Stanley™ tilbyder praktiske Quartz Control Plate (QCP) sæt til verifikation og kalibrering af polarimetre. QCP'er er lavet efter den højeste standard og leveres med kalibreringscertifikater.
  • Praktiske kvartskontrolpladesæt (QCP) til verifikation og kalibrering af polarimetre
  • Sæt fås med to eller tre optiske rotationsværdier
  • Inert med relativt lav temperaturkoefficient
  • Fremstillet efter den højeste standard og forsynet med kalibreringscertifikat, der viser sporbarhed til PTB
  • UKAS certificeret
  • Valgfri termisk blok kan bruges til at give mekanisk kontakt med instrumentets temperatursensor, hvilket muliggør brug af kvartstemperaturkompensation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type QCP komplet sæt: 100 °Z, 15 °Z, -30 °Z
Materiale Kvarts
Til brug med (udstyr) Polarimeter