Få mere at vide
Bellingham Stanley™ Kvarts kontrolpladesæt
Artikelnummer. 16379125
Skift visning
Type:
QCP komplet sæt: 100 °Z, 15 °Z, -30 °Z
QCP-sæt A: 100 °Z, 15 °Z
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type
16379125 QCP-sæt A: 100 °Z, 15 °Z
15977945 QCP komplet sæt: 100 °Z, 15 °Z, -30 °Z
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16379125 Leverandør Bellingham Stanley™ Leverandørnr. 3430
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Bellingham Stanley™ tilbyder praktiske Quartz Control Plate (QCP) sæt til verifikation og kalibrering af polarimetre. QCP'er er lavet efter den højeste standard og leveres med kalibreringscertifikater.
  • Praktiske kvartskontrolpladesæt (QCP) til verifikation og kalibrering af polarimetre
  • Sæt fås med to eller tre optiske rotationsværdier
  • Inert med relativt lav temperaturkoefficient
  • Fremstillet efter den højeste standard og forsynet med kalibreringscertifikat, der viser sporbarhed til PTB
  • UKAS certificeret
  • Valgfri termisk blok kan bruges til at give mekanisk kontakt med instrumentets temperatursensor, hvilket muliggør brug af kvartstemperaturkompensation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type QCP-sæt A: 100 °Z, 15 °Z
Materiale Kvarts
Til brug med (udstyr) Polarimeter