missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Vilber Quantum CX5 med UV-transiluminator og EU-strømkabel

Artikelnummer. 31703658
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Til brug med (applikation):
Gel-dokumentation
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (applikation)
31703658 Gel-dokumentation
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 31703658 Leverandør Vilber Leverandørnr. PF250204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75179.29 DKK
    59617.24 DKK / 1 sæt
    Spare 15562.05 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Designet til præcis, følsom billeddannelse sikrer den klar visualisering og tilbyder fuld softwarefleksibilitet med en separat kontrol-PC.

  • Billeddannelse af høj kvalitet: Det tyske kamera af videnskabelig kvalitet sikrer præcis detektion og højtopløselige billeder til nøjagtig analyse.
  • Enestående følsomhed: Kan påvise meget svage DNA-, RNA- eller proteinbånd, hvilket understøtter pålidelige resultater for lav-forekomst af prøver.
  • Publikationsklare resultater: Kombinerer følsomhed og opløsning for at producere TIFF-billeder, der er egnede til videnskabelig publikation.
  • Klar bandadskillelse: Avanceret billedteknologi sikrer præcis differentiering af tæt placerede gelbånd.
  • Adskilt PC: Giver brugerne fuld fleksibilitet til at installere foretrukket software og implementere nødvendige sikkerhedsforanstaltninger på den styrende computer.
  • Holdbar konstruktion: Stål- og rustfrit stål mørkekammerdesign sikrer langvarig ydeevne og nem rengøring.
  • Avancerede kamerafunktioner: Inkluderer 5 MP opløsning, der kan udvides til 20 MP, passiv køling, USB3-forbindelse, 16-bit billeddannelse med 65.536 gråtoner og et motoriseret zoomobjektiv.
  • Fuldstændig og praktisk: Kompakt fodaftryk egnet til laboratorieborde med fuld netværksforbindelse, 3D Dynamic Scan og BioVision-software til billedredigering og analyse.
  • Brugervenlighed: Selvstændig betjening muliggør ét-klik optagelse, automatisk eksponering og automatisk belysningskontrol med UV-slukning efter inaktivitet.
  • Tidsbesparelse: Automatiserede funktioner og en intuitiv brugerflade reducerer hands-on tid og forenkler eksperimentelle arbejdsgange.
  • Sikker og pålidelig: Automatisk UV-slukning øger brugerbeskyttelsen og forhindrer unødvendig eksponering for prøver.
  • Alsidige anvendelser: Velegnet til billeddannelse af DNA, RNA og proteingeler i forskning, uddannelse og diagnostiske laboratorier.

Tekniske data

Inkluderer EU-strømkabel
Til brug med (applikation) Gel-dokumentation
Produkttype Gel-dokumentationssystem
Display Type Ingen
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.