Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Pro Block Upgrade Kit, TaqMan™ Array kort
Artikelnummer. 16836043 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
16836043 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 16836043 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A45956
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
De QuantStudio Pro Block Upgrade Kit er et valgfrit tilbehør til QuantStudio Pro Real-Time qPCR-system.
De QuantStudio Pro Block Upgrade Kit er et valgfrit tilbehør til QuantStudio Pro Real-Time qPCR-system. Udskiftelige blokke muliggør anvendelses-alsidighed med let, kraftfuld udveksling af bloktyper.
De QuantStudio 7 Pro-systemet rummer udveksling af 96-brønd (0,2 ml), 96-brønd (0,1 ml), 384-brønd og TaqMan array kort (TAC ) blokke. Systemet leveres med én bloktype, de andre bloktyper kan købes separat. For et mere prissat system, der ikke understøtter TaqMan array-kort eller automatisering (men det kan opgraderes til at gøre det på et senere tidspunkt), se venligst vores QuantStudio 6 Pro Real-Time PCR System. Og for den ultimative fleksibilitet skal du overveje QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR System, som også rummer TaqMan OpenArray plader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) QuantStudio™ 7 Pro
Produkttype Bloker opgradering
Mængde 1 sæt