Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolut Q™ MAP16 pladesæt
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
De Applied Biosystems QuantStudio Absolute Q MAP16 Plate Kit er en nøglekomponent i QuantStudio Absolute Q Digital PCR System. Systemet er drevet af den patenterede mikrofluidic array plate (MAP) teknologi, der muliggør ensartet og automatiseret adskillelse af prøven i 20.000 mikrokamre med brancheførende< 1 % variationskoefficient (CV ). De QuantStudio Absolute Q MAP16-forbrugsvarer bruger mikrosprøjtestøbte plader til at overvinde almindelige udfordringer med inkonsistens og høj dødvolumen. Denne nye tilgang giver mange fordele, herunder: præcist mikrokammervolumen, ensartet prøvefordeling og mere end 98 % af det indlæste volumen analyseret.
Absolute Q-systemets uovertrufne præcision og nøjagtighed giver tillid til målinger på tværs af replikater og eksperimenter.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Inkluderer stregkode |
| Indhold og opbevaring | Inkluderer MAP16 plader, pakninger og Absolute Q Isolation Buffer (Kat. Nr. A52730) |
| Til brug med (udstyr) | QuantStudioTM Absolute QTM Digital PCR System |
| Antal Wells | 16 |
| Til brug med (applikation) | Digital PCR |
| nr. pr. sag | 12 plader |
| nr. pr. pakke | 12 plader |
| Mængde | 12 plader |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer