Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolut Q™ MAP16 pladesæt og mastermix
Artikelnummer. 17427823 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
12 plader
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17427823 12 plader Hver
1 options
Artikelnummer. 17427823 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A53301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
En nøglekomponent i QuantStudio Absolute Q Digital PCR System drevet af den patenterede mikrofluidic array plate (MAP) teknologi, der muliggør ensartet og automatiseret adskillelse af prøven i 20.000 mikrokamre med brancheførende< 1 % variationskoefficient (CV ).
  • En nøglekomponent i QuantStudio Absolute Q Digital PCR System
  • Systemet er drevet af den patenterede mikrofluidic array plate (MAP) teknologi, der muliggør ensartet og automatiseret adskillelse af prøven i 20.000 mikrokamre med brancheførende< 1 % variationskoefficient (CV )
  • QuantStudio Absolute Q MAP16 forbrugsstof bruger mikrosprøjtestøbte plader til at overvinde almindelige udfordringer med inkonsistens og høj dødvolumen
  • Fordelene ved denne tilgang inkluderer præcist mikrokammervolumen, ensartet prøvefordeling og mere end 98 % af det indlæste volumen analyseret
  • Inkluderer QuantStudio Absolute Q DNA Master Mix optimeret til brug med QuantStudio Absolute Q Digital PCR System og Applied Biosystems digitale PCR (dPCR) assays
  • 5X-formulering muliggør analyse af højere prøvevolumener og leverer nøjagtig kvantificering af DNA-mål uden brug af en standardkurve
  • Uovertruffen præcision og nøjagtighed af Absolute Q-systemet giver tillid til målinger på tværs af replikater og eksperimenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Inkluderer stregkode
Til brug med (applikation) Digital PCR
Inkluderer 12 MAP16 plader, pakninger, isolationsbuffer og absolut Q™ DNA Digital PCR Master Mix
Mængde 12 plader
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • QS ABS Q MAP16 PLATE MMIX KIT
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-3-isothiazolone, Proteinase, tritirachium album serine, Ethanol, Isopropanol
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer