Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolut Q™ Digital PCR-system, stationær
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Digital Applied Biosystems QuantStudio Absolute Q PCR-systemet kombinerer kraften i digital PCR (dPCR) absolut kvantificering med enkelheden i en qPCR-arbejdsgang. Med et enkelt hands-on trin, der tager fem minutter at gennemføre, er dPCR nu nemmere end nogensinde. Systemet QuantStudio Absolute Q leverer en højkvalitets, ensartet og brugervenlig løsning til forskere, der ønsker at deltage i kvantificeringsrevolutionen.
Funktionerne ved systemet QuantStudio Absolute Q inkluderer:
• Nem og bekvem, qPCR-lignende arbejdsgang med kun fem minutters hands-on tid
• Reducerede fejl og manuelle input med alle funktioner integreret i ét enkelt instrument
• Øget produktivitet med resultater på så lidt som 90 minutter
• Reduceret nedetid med Smart Remote Support; vis problemer til teknisk support for hurtig løsning
• QuantStudio Absolute Q Digital PCR-software muliggør intuitiv opsætning, overvågning og analyse
- Sikkerheds-, revisions- og e-signaturfunktioner for 21CFR del 11-overholdelse
• Kompatibel med Absolute Q Liquid Biopsy Digital PCR-assays til onkologiapplikationer samt vores portefølje af TaqMan assays for genekspression, genetisk variation, genregulering og andre kvantificeringseksperimenter
Nem og bekvem arbejdsgang
Systemet QuantStudio Absolute Q er designet til en simpel og kraftfuld dPCR-oplevelse. Alle nødvendige trin til dPCR-opdeling—, termisk cykling og dataindsamling—er integreret i ét enkelt instrument. Den simple qPCR-lignende arbejdsgang kan gennemføres med under 5 minutters hands-on tid.
Opnå mere, hurtigere
Systemet QuantStudio Absolute Q kan gennemføre en tur på under 90 minutter.
Resultater, du kan stole på
Forbrugsplader med patenteret mikrofluidisk array-teknologi gør det muligt at analysere over 95 % af prøven på tværs af over 20.000 konsekvent genererede mikrokamre for optimal kvantificering af selv sjældne mål.
Anvendelsesalsidighed
Med mulighed for at multiplexe med op til fire optiske kanaler muliggør systemet QuantStudio Absolute Q måling af flere mål pr. prøve, hvilket sparer tid og reagenser. Absolute Q dPCR-platformen er en ideel løsning til enhver anvendelse, der kræver høj følsomhed, præcision og nøjagtighed.
Kraftfuld og intuitiv software
Absolute Q dPCR-software er designet til at supplere vores intuitive arbejdsgang og spare tid og kræfter. Parametre som pladeformat, optiske kanaler og termiske forhold kan nemt ændres for hurtigt at begynde at generere data.
Den rene og kraftfulde dataanalysegrænseflade giver en række muligheder for databehandling. Uanset om man visualiserer multiplexede data eller beregner koncentrationer på tværs af replikater, kan resultater eksporteres til downstream-analyse eller samles til en letlæselig rapport med blot få klik.
Indeholder funktioner til sikkerheds-, revisions- og e-signatursoftware, der understøtter overholdelse af 21CFR del 11 for regulerede miljøer.
Tryghed med Smart-service
Minimer nedetid med premium-servicetilbud til Digital QuantStudio Absolute Q PCR-systemet. Smart Remote Support er et immersivt samarbejdsværktøj, der gør det muligt for kunder hurtigt og effektivt at vise problemer til teknisk support for at løse dem, hvilket hjælper med at reducere nedetiden på instrumenterne sammenlignet med reparation på stedet og minimerer behovet for besøg på stedet.
Tekniske data
Tekniske data
| Blokformat | Ikke-udskiftelige |
| Indhold og opbevaring | QuantStudio Absolute Q Digitalt PCR-system, skrivebord |
| Til brug med (udstyr) | QuantStudio Absolute Q MAP16-plade |
| Produktlinje | QuantStudio |
| Til brug med (applikation) | Digital PCR |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Mængde | 1 system |
Må kun benyttes til forskningsformål. Ikke til brug i diagnostiske procedurer