Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolut Q™ Digital PCR Starter Kit
Beskrivelse
De QuantStudio Absolute Q Digital PCR Starter Kit er designet til at bekræfte ydeevnen af QuantStudio Absolute Q Digital PCR System enten på tidspunktet for systeminstallation eller som en del af fremtidige, brugerdefinerede systemverifikationsprocedurer. Startsættet kan også bruges til at træne brugere på QuantStudio Absolute Q Digital PCR System arbejdsgang.
Startersættet indeholder Absolute Q DNA Digital PCR Master Mix (5X) (Kat. Nr. A52490), Absolute Q dPCR Starter Assay og CEPH DNA Control, der giver et komplet sæt starterreagenser og assay til brug med QuantStudio Absolute Q MAP16 pladesæt (kat. nr. A52865).
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 1 - Absolut Q™ DNA Digital PCR Master Mix 1- Absolut Q™ dPCR Starter Assay (20 x konc) 1- Kontrol DNA CEPH 1347-02. Opbevares ved -15 °C til -25 °C. |
| Format | Rør |
| PCR metode | Digital PCR |
| Teknik | Digital PCR |
| Til brug med (udstyr) | QuantStudio™ Absolut Q™ Digitalt PCR system |
| Produktlinje | Absolut Q |
| Mængde | 1 sæt |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.