Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolut Q™ AutoRun dPCR Suite, enkelt konfigurationsopgradering
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Opgrader dit eksisterende Applied Biosystems QuantStudio Absolute Q Digital PCR-system til QuantStudio AutoRun Digital PCR Suite, Single Configuration, som er en integreret systemløsning, der skalerer præcis kvantificering af nukleinsyrer og tilbyder intelligent automatisering til håndfri betjening.
Med QuantStudio Absolute Q AutoRun Digital PCR Suite kan du:
- Øg QuantStudio Absolute Q dPCR-systemudnyttelsen med flerdages ubemandet drift
- Genindvind værdifuld operatørtid med kontinuerlig pladebehandling, der ikke kræver operatørinput
- Forenkle koordinering og prioritering for multi-brugersystemer
- Øg produktiviteten med en intuitiv software til opsætning, overvågning og analyse, inklusive kraftfulde multiplade-studier
Opgraderingen til QuantStudio Absolute Q AutoRun Digital PCR Suite tilføjer Spinnaker Microplate Mover til dit eksisterende QuantStudio Absolute Q dPCR-system for at styre indlæsning og aflæsning af plader for en automatiseret arbejdsgang. Den brugervenlige Momentum Workflow Scheduler Software lader dig administrere AutoRun dPCR Suite flerplade-batches ved hjælp af Spinnaker Microplate Mover.
Pladeopbevaring og håndtering
To forudkonfigurerede muligheder for opbevaring og håndtering af plader er tilgængelige: tilfældige adgangshoteller og sekventielle adgangsstakke.
Random access-hoteller tilbyder ekstra fleksibilitet til multi-brugerdrift ved at imødekomme tilføjelse af plader samt ændringer i prioritering af pladebehandling, mens en batch allerede er i gang.
Kraftfuld og intuitiv software
QuantStudio Absolute Q dPCR-software er designet til at supplere vores intuitive arbejdsgang for at spare tid og kræfter. Parametre som pladeformat, optiske kanaler og termiske forhold kan nemt ændres for hurtigt at generere data.
Det rene og kraftfulde dataanalyseinterface giver en række muligheder for databehandling. Uanset om man visualiserer multiplexede data eller beregner koncentrationer på tværs af replikater, kan resultaterne eksporteres til downstream-analyse eller samles til en letlæselig rapport med blot få klik. Derudover skalerer softwaren til dine behov med multi-plate og multibatch-analysefunktioner.
Inkluderede sikkerheds-, audit- og e-signatur (SAE) softwarefunktioner understøtter overholdelse af 21CFR del 11 for regulerede miljøer.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Absolut Q |
| Spænding | 100-240 VAC |
| Produkttype | Sample Loader |
| Til brug med (applikation) | Digital PCR |
| Mængde | 1 opgradering |
| Kalibreringstype | Positionel undervisning |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.