Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolut Q™ AutoRun Digital PCR Suite, enkelt til dobbelt konfigurationsopgradering
Artikelnummer. 30056277 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 opgradering
Artikelnummer. Mængde
30056277 1 opgradering
1 options
Artikelnummer. 30056277 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A57612
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Opgrader din eksisterende QuantStudio Absolute Q AutoRun Digital PCR Suite, enkelt konfiguration til QuantStudio Absolute Q AutoRun Digital PCR Suite, Dual Configuration, en integreret systemløsning, der skalerer præcis nukleinsyrekvantificering og tilbyder intuitiv automatisering for at hjælpe med at understøtte produktivitet og accelerere fremskridt.
Opgrader din eksisterende QuantStudio Absolute Q AutoRun Digital PCR Suite, Single Configuration, til QuantStudio Absolute Q AutoRun Digital PCR Suite, Dual Configuration, en integreret systemløsning, der skalerer præcis nukleinsyrekvantificering og tilbyder intuitiv automatisering for at støtte produktiviteten og accelerere fremskridt.
QuantStudio Absolute Q AutoRun Digital PCR Suite, Dual Configuration, består af to QuantStudio Absolute Q digitale PCR-systemer integreret med Spinnaker Microplate Mover via den brugervenlige Momentum Workflow Scheduler Software til at styre indlæsning og aflæsning af plader i en automatiseret arbejdsgang. Ved at udnytte kraften fra to digitale PCR-systemer i din automatiserede arbejdsgang kan du fordoble din gennemstrømning, samtidig med at du styrker driftens robusthed.
Denne opgradering inkluderer en placeringsbeslag, en Nest-adapter, nødvendige kabler og en opdateret Thermo Scientific™ Momentum Workflow Software-licens til at understøtte integration af det andet QuantStudio Absolute Q Digital PCR-system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Absolut Q™
Spænding 100 til 240 V
Til brug med (applikation) Digital PCR
Mængde 1 opgradering
Kalibreringstype Positionel undervisning
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.