Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio™ Absolut Q™ AutoRun Digital PCR Suite, dobbelt konfigurationssystem
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Applied Biosystems QuantStudio Absolute Q AutoRun Digital PCR Suite, Dual Configuration System, er en integreret løsning, der skalerer præcis kvantificering af nukleinsyrer med intuitiv automatisering for at understøtte produktivitet og accelerere fremskridt.
QuantStudio Absolute Q AutoRun Digital PCR Suite, Dual Configuration, består af to QuantStudio Absolute Q digitale PCR-systemer integreret med Spinnaker Microplate Mover via den brugervenlige Momentum Workflow Scheduler Software til at styre indlæsning og aflæsning af plader i en automatiseret arbejdsgang. Ved at udnytte kraften fra to digitale PCR-systemer i din automatiserede arbejdsgang kan du fordoble din gennemstrømning, samtidig med at du styrker driftens robusthed.
Med QuantStudio Absolute Q AutoRun Digital PCR Suite, Dual Configuration, kan du:
- Hjælp med at maksimere proceseffektiviteten med flerdages og weekendens ubemandet drift, der understøtter op til 80 forudsamlede reaktionsplader pr. batchkørsel
- Genindvind værdifuld operatørtid med kontinuerlig pladebehandling, der ikke kræver operatørens input.
- Øg produktiviteten med en intuitiv software til opsætning, overvågning og analyse, inklusive kraftfulde multiplade-studier
- Forenkle koordinering og prioritering for multi-brugersystemer
Pladeopbevaring og håndtering
To forudkonfigurerede muligheder for opbevaring og håndtering af plader er tilgængelige: tilfældige adgangshoteller og sekventielle adgangsstakke.
Random access-hoteller tilbyder ekstra fleksibilitet til multi-brugerdrift ved at imødekomme tilføjelse af plader samt ændringer i prioritering af pladebehandling, mens en batch allerede er i gang.
Kraftfuld og intuitiv software
QuantStudio Absolute Q dPCR-software er designet til at supplere vores intuitive arbejdsgang for at spare tid og kræfter. Parametre som pladeformat, optiske kanaler og termiske forhold kan nemt ændres for hurtigt at generere data.
Det rene og kraftfulde dataanalyseinterface giver en række muligheder for databehandling. Uanset om man visualiserer multiplexede data eller beregner koncentrationer på tværs af replikater, kan resultaterne eksporteres til downstream-analyse eller samles til en letlæselig rapport med blot få klik. Derudover skalerer softwaren til dine behov med multi-plate og multibatch-analysefunktioner.
Inkluderede sikkerheds-, audit- og e-signatur (SAE) softwarefunktioner understøtter overholdelse af 21CFR del 11 for regulerede miljøer.
Tekniske data
Tekniske data
| Blokformat | Ikke-udskiftelige |
| Reaktionshastighed | Varierer |
| Dimensioner | 31,5 x 93,9 x 31,5 tommer. (80 x 239 x 80 cm) |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Produkttype | Termocykler |
| garanti | 1 år |
| Watt | 1200 til 1600 W |
| Maks. Rampehastighed | Fast |
| Mængde | 1 system |
| Blokkonfigurationer | Enkelt blok |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.