Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 7 Pro Tac System udvidet garantipakke
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
- Inkluderer ansigtsgodkendelse, stemmekommandoer, Smart Hjælp, multiplex-funktion, motoriserede udskiftelige blokke, forenklet arbejdsgang, intuitiv software og stor kapacitiv berøringsskærmgrænseflade. Giver enestående reproducerbarhed med minimal brønd-til-brønd og instrument-til-instrument variation. Systemet er designet med ultimativ brugervenlighed for øje og tilbyder høj kvalitet, fremragende pålidelighed og en optimal brugeroplevelse for forskere, der ønsker at arbejde smartere i laboratoriet.
- Nem og bekvem håndfri betjening med ansigtsgodkendelse og stemmekommandoer
- Reducerede fejl og manuelle indtastninger med smart qPCR-workflow og TaqMan Arrayplader med RFID
- Pladsbesparelse med lille fodaftryk og ægte selvstændig drift; opsæt, start, overvåg og analyser direkte på touchskærmen
- Anvendelsesalsidighed med let ændrede blokke og fire forskellige bloktyper
- Øget produktivitet med automatiseringskompatibilitet til drift 24/7
- Få adgang til, analyser og del data når som helst og hvor som helst med vores Connect cloud-baserede platform til informationsadgang i realtid, sikker datalagring og deling af onlineresultater
- Fjernovervåg eksperimenter ved hjælp af Instrument Connect-overvågningsappen
- Design og analyse software kompatibel med pc og Mac operativsystemer
- Kompatibel med over 8 mio TaqMan Assays for genekspression, genetisk variation, genregulering eller proteinekspressionseksperimenter
- Connect-platformen giver videnskabsfolk et sikkert sted at opbevare, analysere og dele data. Applied Biosystems qPCR-analysemoduler i platformen er webbrowserbaserede softwareværktøjer, der er fleksible, hurtige og nemme at bruge. Disse softwareværktøjer understøtter en række analyser, herunder relativ kvantificering, standardkurve, High Resolution Melt (HRM), genotypebestemmelse og tilstedeværelse/fravær. De er kompatible med Mac eller PC samt de fleste Applied Biosystems instrument filtyper.
- Systemet leveres med én bloktype, de andre bloktyper kan købes separat. Hertil kommer en Orbitor Microplate Mover er tilgængelig til dette system for at understøtte workflows med høj gennemstrømning. For et mere prissat system, der ikke understøtter TaqMan array-kort eller automatisering (men det kan opgraderes til at gøre det på et senere tidspunkt), se venligst vores QuantStudio 6 Pro Real-Time PCR System. Og for den ultimative fleksibilitet skal du overveje QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR System, som også rummer TaqMan OpenArray plader.
- Kør hundredvis af real-time PCR-reaktioner ubesværet vha TaqMan Array 384-brønds mikrofluidkort. Og når integreret med Orbitor Microplate Mover (tilgængelig separat), den QuantStudio 7 Pro-systemet maksimerer dine gennemløbsmuligheder.
- Simple arbejdsgange, pålidelige analyser og reagenser, flere formater og intuitiv software er tilgængelige til en bred vifte af applikationer, herunder genekspression, genetisk variation og genregulering.
- Forbedret brønd-til-brønd og instrument-til-instrument data nøjagtighed opnås med OptiFlex system, som har seks afkoblede excitations- og emissionsfilterkanaler med 21 filterkombinationer for maksimal multipleksing og kemi-fleksibilitet.
- Detekter ændringer i målmængde så små som 1,5 gange i single-plex reaktioner og opnå 10 logs af lineært dynamisk område.
Tekniske data
Tekniske data
| Blokformat | Udskiftelig |
| Til brug med (udstyr) | QuantStudio™ , ViiA™ 7 System |
| Produktlinje | QuantStudio |
| Display Type | Berøringsskærm |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |