Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 7 Pro Real-Time PCR System, TaqMan™ Array-kort, desktop
Shop alle Applied Biosystems produkterDescription
De Applied Biosystems QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR System tilføjer innovative smarte funktioner til real-time PCR (qPCR) workflowet, alt sammen i et kompakt fodaftryk. Med ansigtsgodkendelse, stemmekommandoer, Smart Hjælp, multiplex-funktion, motoriserede udskiftelige blokke, forenklet arbejdsgang, intuitiv software, automatiseringsmuligheder og stor kapacitiv touch-skærm-grænseflade, QuantStudio 7 Pro-systemet tilbyder enestående reproducerbarhed med minimal brønd-til-brønd og instrument-til-instrument variation. Systemet er designet til ultimativ brugervenlighed og tilbyder høj kvalitet, høj gennemløb, fremragende pålidelighed og en optimal brugeroplevelse for forskere, der ønsker at arbejde smartere i laboratoriet.
Funktioner af QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR System inkluderer:
• Nem og bekvem håndfri betjening med ansigtsgodkendelse og stemmekommandoer
• Reducerede fejl og manuelle indtastninger med smart qPCR-workflow og TaqMan Arrayplader med RFID
• Pladsbesparelse med lille fodaftryk og ægte selvstændig drift; opsætning, start, overvåg og analyser direkte på berøringsskærmen
• Ro i sindet med Smart Hjælp; kontakt teknisk support direkte fra touchskærmen
• Reduceret nedetid med Smart Remote Support; vis problemer til teknisk support for hurtig løsning
• Anvendelsesalsidighed med let ændrede blokke og fire forskellige bloktyper
• Øget produktivitet med automatiseringskompatibilitet til drift 24/7
• Få adgang til, analyser og del data når som helst og hvor som helst med vores Connect cloud-baserede platform til informationsadgang i realtid, sikker datalagring og deling af onlineresultater
• Fjernovervågning af kørselsstatus ved hjælp af Instrument Connect-overvågningsappen
• Design og analyse software kompatibel med pc og Mac operativsystemer
• Kompatibel med over 8 mio TaqMan Assays for genekspression, genetisk variation, genregulering eller proteinekspressionseksperimenter
Nem og bekvem håndfri betjening
QuantStudio 7 Pro-systemet er designet til en enkel og kraftfuld qPCR-oplevelse. Håndfri betjening med ansigtsgodkendelse og stemmekommandoer gør det muligt for brugere hurtigt og nemt at få adgang til deres personlige profiler og indstillinger uden selv at tage handskerne af.
Smart qPCR for ultimativ brugervenlighed
Med indbyggede RFID-læsere er QuantStudio 7 Pro-systemet har evnen til at køre TaqMan Array plader med RFID tags. Disse RFID-tags forenkler datasporing (med indlejret lotnummer, udløbsdato osv.) og reducerer behovet for manuel dataindtastning med forudindlæst analyselayout, farveoplysninger og termisk protokol. Automatisering af denne dataoverførsel giver brugerne mulighed for blot at indlæse pladen og starte kørslen, —uden at der er behov for dataindtastning.
Ro i sindet med smart service
Minimer nedetid med premium servicetilbud til QuantStudio 7 Pro system. Smart Help giver brugerne mulighed for at kontakte teknisk support direkte fra berøringsskærmen uden at skulle downloade filer eller bruge tid på telefonen. Erfarne teknikere vil analysere anmodningen og svare i henhold til brugerens ’præference (telefon eller e-mail) og løse problemet så hurtigt som muligt.
Smart Remote Support er et fordybende samarbejdsværktøj, der giver kunderne mulighed for hurtigt og effektivt at vise problemer til teknisk support til løsning, hvilket hjælper med at reducere instrumentnedetid sammenlignet med reparation på stedet og hjælper med at minimere behovet for besøg på stedet.
Connect
Connect-platformen giver videnskabsfolk et sikkert sted at opbevare, analysere og dele data. Applied Biosystems qPCR-analysemoduler i platformen er webbrowserbaserede softwareværktøjer, der er fleksible, hurtige og nemme at bruge. Disse softwareværktøjer understøtter en række analyser, herunder relativ kvantificering, standardkurve, High Resolution Melt (HRM), genotypebestemmelse og tilstedeværelse/fravær. De er kompatible med Mac eller PC, samt de fleste Applied Biosystems instrument filtyper.
Formatfleksibilitet Den
QuantStudio 7 Pro-systemet rummer udveksling af 96-brønd (0,2 ml), 96-brønd (0,1 ml), 384-brønd og TaqMan array kort (TAC ) blokke. Systemet leveres med én bloktype, de andre bloktyper kan købes separat. Hertil kommer en Orbitor Microplate Mover er tilgængelig til dette system for at understøtte workflows med høj gennemstrømning. For et mere prissat system, der ikke understøtter TaqMan array-kort eller automatisering (men det kan opgraderes til at gøre det på et senere tidspunkt), se venligst vores QuantStudio 6 Pro Real-Time PCR System. Og for den ultimative fleksibilitet skal du overveje QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR System, som også rummer TaqMan OpenArray plader.
Opnå mere, hurtigere
Kør hundredvis af PCR-reaktioner i realtid uden besvær TaqMan Array 384-brønds mikrofluidkort. Og når integreret med Orbitor Microplate Mover (tilgængelig separat), den QuantStudio 7 Pro-systemet maksimerer dine gennemløbsmuligheder.
Høj applikations-alsidighed
Enkle arbejdsgange, pålidelige analyser og reagenser, flere formater og intuitiv software er tilgængelig til en bred vifte af applikationer, herunder genekspression, genetisk variation og genregulering.
Resultater, du kan stole på.
Forbedret brønd-til-brønd og instrument-til-instrument-datanøjagtighed opnås med OptiFlex system, som har seks afkoblede excitations- og emissionsfilterkanaler med 21 filterkombinationer for maksimal multipleksing og kemi-fleksibilitet.
Følsom dataanalyse Registrer ændringer
i målmængde så små som 1,5 gange i single-plex reaktioner og opnå 10 logfiler af lineært dynamisk område.
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Array-kort, desktop |
| Til brug med (udstyr) | QuantStudio™ 7 Pro |
| Display Type | Berøringsskærm |
| Mængde | 1 system |
| Blokkonfigurationer | TaqMan Array Card |