Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 7 Pro Real-Time PCR System udvidet garantipakke, 96-brønds, 0,2 ml
Artikelnummer. 17192096 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
17192096 Hver
1 options
Artikelnummer. 17192096 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A44557
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
De Applied Biosystems QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR System tilføjer innovative smarte funktioner til real-time PCR (qPCR) workflowet, alt sammen i et kompakt fodaftryk. Pakken inkluderer QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR System, SmartSmart Orientering, og 1 eller 3 års udvidet garanti.
  • Tilføjer innovative smarte funktioner til real-time PCR (qPCR) workflowet, alt sammen i et kompakt fodaftryk
  • De QuantStudio 7 Pro-systemet tilbyder enestående reproducerbarhed med minimal brønd-til-brønd og instrument-til-instrument variation
  • Systemet er designet til ultimativ brugervenlighed og tilbyder høj kvalitet, høj gennemstrømning og fremragende pålidelighed
  • Nem og bekvem håndfri betjening med ansigtsgodkendelse og stemmekommandoer
  • Reducerede fejl og manuelle indtastninger med smart qPCR-workflow og TaqMan Arrayplader med RFID
  • Pladsbesparelse med lille fodaftryk og ægte selvstændig drift; opsætning, start, overvåg og analyser direkte på berøringsskærmen
  • Kompatibel med over 8 mio TaqMan Assays for genekspression, genetisk variation, genregulering eller proteinekspressionseksperimenter
  • En optimal brugeroplevelse for forskere, der ønsker at arbejde smartere i laboratoriet
  • Pakken inkluderer QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR System, SmartSmart Orientering og tre års udvidet garanti
  • Udvidet garanti inkluderer omfattende servicedækning og ét planlagt vedligeholdelsesbesøg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Blokformat Udskiftelig
Indhold og opbevaring QuantStudio 7 Pro Real Time PCR System, 96-brønds, 0,2 ml blok med 3 års udvidet garanti og SmartStart orientering
Til brug med (udstyr) Termiske cyklere i realtid
Display Type 12 tommer Berøringsskærm i farver
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mængde System + SmartStart + 3 års ekstra garanti
Kundeuddannelse 1 dag på kundestedet
Samlet servicedækning 1 års producentgaranti og 1 års feltservice med PM