Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 7 Pro Real-Time PCR System udvidet garantipakke
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
- Inkluderer ansigtsgodkendelse, stemmekommandoer, Smart Hjælp, multiplex-funktion, motoriserede udskiftelige blokke, forenklet arbejdsgang, intuitiv software og stor kapacitiv berøringsskærmgrænseflade.
- Giver reproducerbarhed med minimal brønd-til-brønd og instrument-til-instrument variation.
- Systemet er designet med ultimativ brugervenlighed for øje og tilbyder høj kvalitet, fremragende pålidelighed og en optimal brugeroplevelse for forskere, der ønsker at arbejde smartere i laboratoriet.
- Nem og bekvem håndfri betjening med ansigtsgodkendelse og stemmekommandoer
- Få adgang til, analyser og del data når som helst og hvor som helst med vores Connect cloud-baserede platform til informationsadgang i realtid, sikker datalagring og deling af onlineresultater
- Connect-platformen giver videnskabsfolk et sikkert sted at opbevare, analysere og dele data. Applied Biosystems qPCR-analysemoduler i platformen er webbrowserbaserede softwareværktøjer, der er fleksible, hurtige og nemme at bruge. Disse softwareværktøjer understøtter en række analyser, herunder relativ kvantificering, standardkurve, High Resolution Melt (HRM), genotypebestemmelse og tilstedeværelse/fravær. De er kompatible med Mac eller PC samt de fleste Applied Biosystems instrument filtyper
- Systemet leveres med én bloktype, de andre bloktyper kan købes separat.
- Hertil kommer en Orbitor Microplate Mover er tilgængelig til dette system for at understøtte workflows med høj gennemstrømning.
- Kør hundredvis af PCR-reaktioner i realtid ved hjælp af TaqMan Array 384-brønds mikrofluidkort. Og når integreret med Orbitor Microplate Mover (tilgængelig separat), den QuantStudio 7 Pro-systemet maksimerer dine gennemløbsmuligheder.
- Forbedret brønd-til-brønd og instrument-til-instrument data nøjagtighed opnås med OptiFlex system, som har seks afkoblede excitations- og emissionsfilterkanaler med 21 filterkombinationer for maksimal multipleksing og kemi-fleksibilitet.
- Detekter ændringer i målmængde så små som 1,5 gange i single-plex reaktioner og opnå 10 logs af lineært dynamisk område.
Tekniske data
Tekniske data
| Blokformat | Udskiftelig |
| Format | 96-brønds plade |
| Til brug med (udstyr) | QuantStudio™ , ViiA™ 7 System |
| Volumen | 0.1 mL |
| Produktlinje | QuantStudio |
| Display Type | Berøringsskærm |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |