Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 7 Pro Real-Time PCR System udvidet garantipakke
Artikelnummer. 17172106 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Blokformat:
Udskiftelig
Artikelnummer. Blokformat
17172106 Udskiftelig
1 options
Artikelnummer. 17172106 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A45585
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Tilføjer innovative smarte funktioner til real-time PCR (qPCR) workflowet, alt sammen i et kompakt fodaftryk.
  • Inkluderer ansigtsgodkendelse, stemmekommandoer, Smart Hjælp, multiplex-funktion, motoriserede udskiftelige blokke, forenklet arbejdsgang, intuitiv software og stor kapacitiv berøringsskærmgrænseflade.
  • Giver reproducerbarhed med minimal brønd-til-brønd og instrument-til-instrument variation.
  • Systemet er designet med ultimativ brugervenlighed for øje og tilbyder høj kvalitet, fremragende pålidelighed og en optimal brugeroplevelse for forskere, der ønsker at arbejde smartere i laboratoriet.
  • Nem og bekvem håndfri betjening med ansigtsgodkendelse og stemmekommandoer
  • Få adgang til, analyser og del data når som helst og hvor som helst med vores Connect cloud-baserede platform til informationsadgang i realtid, sikker datalagring og deling af onlineresultater
  • Connect-platformen giver videnskabsfolk et sikkert sted at opbevare, analysere og dele data. Applied Biosystems qPCR-analysemoduler i platformen er webbrowserbaserede softwareværktøjer, der er fleksible, hurtige og nemme at bruge. Disse softwareværktøjer understøtter en række analyser, herunder relativ kvantificering, standardkurve, High Resolution Melt (HRM), genotypebestemmelse og tilstedeværelse/fravær. De er kompatible med Mac eller PC samt de fleste Applied Biosystems instrument filtyper
  • Systemet leveres med én bloktype, de andre bloktyper kan købes separat.
  • Hertil kommer en Orbitor Microplate Mover er tilgængelig til dette system for at understøtte workflows med høj gennemstrømning.
  • Kør hundredvis af PCR-reaktioner i realtid ved hjælp af TaqMan Array 384-brønds mikrofluidkort. Og når integreret med Orbitor Microplate Mover (tilgængelig separat), den QuantStudio 7 Pro-systemet maksimerer dine gennemløbsmuligheder.
  • Forbedret brønd-til-brønd og instrument-til-instrument data nøjagtighed opnås med OptiFlex system, som har seks afkoblede excitations- og emissionsfilterkanaler med 21 filterkombinationer for maksimal multipleksing og kemi-fleksibilitet.
  • Detekter ændringer i målmængde så små som 1,5 gange i single-plex reaktioner og opnå 10 logs af lineært dynamisk område.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Blokformat Udskiftelig
Format 384-brønds plade
Til brug med (udstyr) QuantStudio™ , ViiA™ 7 System
Produktlinje QuantStudio
Display Type Berøringsskærm
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Oversigt Laptop