Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 7 Pro Real-Time PCR System, AB Assurance udvidet garanti, SmartStart , 384-brønd
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
- Tilføjer innovative smarte funktioner til real-time PCR (qPCR) workflowet, alt sammen i et kompakt fodaftryk
- De QuantStudio 7 Pro-systemet tilbyder enestående reproducerbarhed med minimal brønd-til-brønd og instrument-til-instrument variation
- Systemet er designet til ultimativ brugervenlighed og tilbyder høj kvalitet, høj gennemstrømning og fremragende pålidelighed
- Nem og bekvem håndfri betjening med ansigtsgodkendelse og stemmekommandoer
- Reducerede fejl og manuelle indtastninger med smart qPCR-workflow og TaqMan Arrayplader med RFID
- Pladsbesparelse med lille fodaftryk og ægte selvstændig drift; opsætning, start, overvåg og analyser direkte på berøringsskærmen
- Kompatibel med over 8 mio TaqMan Assays for genekspression, genetisk variation, genregulering eller proteinekspressionseksperimenter
- En optimal brugeroplevelse for forskere, der ønsker at arbejde smartere i laboratoriet
- Pakken inkluderer QuantStudio 7™ Pro Real-Time PCR System, SmartSmart™ Orientering, og et års udvidet garanti
- Garantien inkluderer omfattende servicedækning og et planlagt vedligeholdelsessyn
garanti
1 år forlænget
Tekniske data
Tekniske data
| Blokformat | Udskiftelig |
| Indhold og opbevaring | QuantStudio™ 7 Pro Real Time PCR System (384-brønds, 0,02 ml blok), 1 års udvidet garanti og SmartStart™ orientering |
| Til brug med (udstyr) | Termiske cyklere i realtid |
| Produktlinje | QuantStudio |
| Display Type | 12 tommer Berøringsskærm i farver |
| Grønne funktioner | Energieffektiv, færre ressourcer brugt og mindre spild |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Oversigt | QuantStudio 7 Pro |
| Mængde | 1 pakke |
Kun til forskningsbrug