Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio 7 PRO 0,2 ml, 96-brønds pakke
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7161537 Shop alle Applied Biosystems produkter
Indhold og opbevaring:
Ingen pc
PC (bærbar)
PC (opretstående kabinet)
garanti:
1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse)
Artikelnummer. 16277631
Brand: Applied Biosystems™ A44289
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Applied Biosystems QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR System tilføjer innovative smarte funktioner til real-time PCR (qPCR) workflowet, alt sammen i et kompakt fodaftryk. Har ansigtsgodkendelse, stemmekommandoer, Smart Help, multipleks-funktion, motoriserede udskiftelige blokke, forenklet arbejdsgang, intuitiv software og stor kapacitiv berøringsskærm.
Funktioner af QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR System inkluderer:
  • Nem og bekvem håndfri betjening med ansigtsgodkendelse og stemmekommandoer
  • Reducerede fejl og manuelle indtastninger med smart qPCR-workflow og TaqMan Arrayplader med RFID
  • Pladsbesparelse med lille fodaftryk og ægte selvstændig drift; opsæt, start, overvåg og analyser direkte på touchskærmen
  • Ro i sindet med Smart Hjælp; kontakt teknisk support direkte fra touchskærmen
  • Reduceret nedetid med Smart Remote Support; vis problemer til teknisk support for hurtig løsning
  • Anvendelsesalsidighed med let ændrede blokke og fire forskellige bloktyper
  • Øget produktivitet med automatiseringskompatibilitet til drift 24/7
  • Få adgang til, analyser og del data når som helst og hvor som helst med vores Connect cloud-baserede platform til informationsadgang i realtid, sikker datalagring og deling af onlineresultater
  • Fjernovervåg eksperimenter ved hjælp af Instrument Connect-overvågningsappen
  • Design og analyse software kompatibel med pc og Mac operativsystemer
  • Kompatibel med over 8 mio TaqMan Assays for genekspression, genetisk variation, genregulering eller proteinekspressionseksperimenter
  • Giver enestående reproducerbarhed med minimal brønd-til-brønd og instrument-til-instrument variation
  • Systemet er designet til ultimativ brugervenlighed og tilbyder høj kvalitet, fremragende pålidelighed og en optimal brugeroplevelse for forskere, der ønsker at arbejde smartere i laboratoriet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Ingen pc
Termisk ensartethed 0,4 °C
Volumen 96
Display Type Berøringsskærm
Højde (metrisk) 54.7 cm
Bredde (metrisk) 33.8 cm
garanti 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse)
Dybde (metrisk) 52.5 cm
Termisk rækkevidde 4 °C til 99,9 °C
Maks. Rampehastighed 6,5 °C/s
Oversigt QuantStudio 7 PRO
Excitation Klar, hvid LED
Volumen (metrisk) termisk blokprøve 0,2 ml (96-brønd)
Multiplex 5/6 mål
Opdagelse CMOS-teknologi
Forkalibrerede farvestoffer FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5
Vægt 38 kg
Blokkonfigurationer 96-brønd