Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio 7 PRO 0,2 ml, 96-brønds pakke
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Funktioner af QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR System inkluderer:
- Nem og bekvem håndfri betjening med ansigtsgodkendelse og stemmekommandoer
- Reducerede fejl og manuelle indtastninger med smart qPCR-workflow og TaqMan Arrayplader med RFID
- Pladsbesparelse med lille fodaftryk og ægte selvstændig drift; opsæt, start, overvåg og analyser direkte på touchskærmen
- Ro i sindet med Smart Hjælp; kontakt teknisk support direkte fra touchskærmen
- Reduceret nedetid med Smart Remote Support; vis problemer til teknisk support for hurtig løsning
- Anvendelsesalsidighed med let ændrede blokke og fire forskellige bloktyper
- Øget produktivitet med automatiseringskompatibilitet til drift 24/7
- Få adgang til, analyser og del data når som helst og hvor som helst med vores Connect cloud-baserede platform til informationsadgang i realtid, sikker datalagring og deling af onlineresultater
- Fjernovervåg eksperimenter ved hjælp af Instrument Connect-overvågningsappen
- Design og analyse software kompatibel med pc og Mac operativsystemer
- Kompatibel med over 8 mio TaqMan Assays for genekspression, genetisk variation, genregulering eller proteinekspressionseksperimenter
- Giver enestående reproducerbarhed med minimal brønd-til-brønd og instrument-til-instrument variation
- Systemet er designet til ultimativ brugervenlighed og tilbyder høj kvalitet, fremragende pålidelighed og en optimal brugeroplevelse for forskere, der ønsker at arbejde smartere i laboratoriet
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | PC (bærbar) |
| Termisk ensartethed | 0,4 °C |
| Volumen | 96 |
| Display Type | Berøringsskærm |
| Højde (metrisk) | 54.7 cm |
| Bredde (metrisk) | 33.8 cm |
| garanti | 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse) |
| Dybde (metrisk) | 52.5 cm |
| Termisk rækkevidde | 4 °C til 99,9 °C |
| Maks. Rampehastighed | 6,5 °C/s |
| Vis mere |