Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio 7 Flex-pakke
Shop alle Applied Biosystems produkter
Indhold og opbevaring:
PC (bærbar)
PC (opretstående kabinet)
Blokkonfigurationer:
384-brønd
96-brønd
96-brønd FAST
TaqMan Array Card
garanti:
1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse/år)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Overkommelig pris giver dig mulighed for at få et instrument med høj præstation med minimal kapitalinvestering
- Kompatibel med over 8 millioner TaqMan™ assays til eksperimenter med genekspression, genetisk variation, genregulering eller proteinekspression
- QuantStudio™ platforms intelligente design kombineret med pålideligheden og nøjagtigheden ved Applied Biosystems™ instrumenter
- Brugervenlig software, responsiv berøringsskærm og ubesværet blokskiftning uden brug af værktøj
- QuantStudio™ 6 Flex-systemet er meget alsidigt med 4 udskiftelige blokke
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | PC (bærbar) |
| Termisk ensartethed | 0,25 °C |
| Volumen | 96 |
| Display Type | Berøringsskærm |
| Højde (metrisk) | 54.7 cm |
| Bredde (metrisk) | 33.8 cm |
| garanti | 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse) |
| Dybde (metrisk) | 52.5 cm |
| Termisk rækkevidde | 4 °C til 99,9 °C |
| Oversigt | QuantStudio 7 Flex |
| Vis mere |