Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio 7 Flex-pakke
Artikelnummer. 15751178 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Indhold og opbevaring:
PC (bærbar)
PC (opretstående kabinet)
Blokkonfigurationer:
384-brønd
96-brønd
96-brønd FAST
TaqMan Array Card
garanti:
1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse/år)
Pakningsstørrelse:
Hver
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Indhold og opbevaring Blokkonfigurationer garanti Pakningsstørrelse
15751178 PC (opretstående kabinet) TaqMan Array Card 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse) Hver
15721178 PC (bærbar) 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse) Hver
15711168 PC (bærbar) 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) Hver
15701178 PC (bærbar) 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse) Hver
15721168 PC (bærbar) 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) Hver
15741178 PC (bærbar) 384-brønd 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse) Hver
15791158 PC (bærbar) 384-brønd 1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) Hver
15761178 PC (bærbar) TaqMan Array Card 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse) Hver
15711178 PC (opretstående kabinet) 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse) Hver
15741168 PC (opretstående kabinet) 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) Hver
15791168 PC (opretstående kabinet) 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse) Hver
15731168 PC (opretstående kabinet) 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) Hver
15731178 PC (opretstående kabinet) 384-brønd 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse) Hver
15701168 PC (opretstående kabinet) 384-brønd 1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) Hver
15781158 PC (opretstående kabinet) TaqMan Array Card 1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 15751178 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A27190
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Leverer den dokumenterede pålidelighed, følsomhed og nøjagtighed fra Applied Biosystems ViiA 7 System i et nyt industrielt design. QuantStudio 7 Flex-systemet er blevet optimeret til at muliggøre det bredeste udvalg af kvantitative PCR-applikationer med yderligere farver, formater og automatiseringsmuligheder.
  • Overkommelig pris giver dig mulighed for at få et instrument med høj præstation med minimal kapitalinvestering
  • Kompatibel med over 8 millioner TaqMan™ assays til eksperimenter med genekspression, genetisk variation, genregulering eller proteinekspression
  • QuantStudio™ platforms intelligente design kombineret med pålideligheden og nøjagtigheden ved Applied Biosystems™ instrumenter
  • Brugervenlig software, responsiv berøringsskærm og ubesværet blokskiftning uden brug af værktøj
  • QuantStudio™ 6 Flex-systemet er meget alsidigt med 4 udskiftelige blokke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring PC (opretstående kabinet)
Termisk ensartethed 0,25 °C
Display Type Berøringsskærm
Højde (metrisk) 54.7 cm
Bredde (metrisk) 33.8 cm
garanti 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse)
Dybde (metrisk) 52.5 cm
Termisk rækkevidde 4 °C til 99,9 °C
Oversigt QuantStudio 7 Flex
Maks. Opvarmningshastighed (termisk blok) TAC: 4,3 °C/s
Maks. Afkølingshastighed 3,7 °C/s (TAC)
Excitation Optiflex System Lamp
Forkalibrerede farvestoffer FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5
Vægt 38 kg
Blokkonfigurationer TaqMan Array Card