Få mere at vide
Beschreibung
- Overkommelig pris giver dig mulighed for at få et instrument med høj præstation med minimal kapitalinvestering
- Kompatibel med over 8 millioner TaqMan™ assays til eksperimenter med genekspression, genetisk variation, genregulering eller proteinekspression
- QuantStudio™ platforms intelligente design kombineret med pålideligheden og nøjagtigheden ved Applied Biosystems™ instrumenter
- Brugervenlig software, responsiv berøringsskærm og ubesværet blokskiftning uden brug af værktøj
- QuantStudio™ 6 Flex-systemet er meget alsidigt med 4 udskiftelige blokke
Spezifikation
Spezifikation
| Indhold og opbevaring | PC (bærbar) |
| Termisk ensartethed | 0,25 °C |
| Volumen | 96 |
| Display Type | Berøringsskærm |
| Højde (metrisk) | 54.7 cm |
| Bredde (metrisk) | 33.8 cm |
| garanti | 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse) |
| Dybde (metrisk) | 52.5 cm |
| Termisk rækkevidde | 4 °C til 99,9 °C |
| Oversigt | QuantStudio 7 Flex |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?