Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 6 Pro Real-Time PCR System udvidet garantipakke
Artikelnummer. 17102126 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Format:
96-brønds plade
Artikelnummer. Format
17102126 96-brønds plade
1 options
Artikelnummer. 17102126 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A47204
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Tilføjer innovative smarte funktioner til real-time PCR (qPCR) workflowet, alt sammen i et kompakt fodaftryk.
  • Inkluderer ansigtsgodkendelse, stemmekommandoer, Smart Hjælp, multiplex-funktion, motoriserede udskiftelige blokke, forenklet arbejdsgang, intuitiv software og stor kapacitiv berøringsskærmgrænseflade. De QuantStudio 6 Pro-systemet giver enestående reproducerbarhed med minimal brønd-til-brønd og instrument-til-instrument variation. Systemet er designet med ultimativ brugervenlighed for øje og tilbyder høj kvalitet, fremragende pålidelighed og en optimal brugeroplevelse for forskere, der ønsker at arbejde smartere i laboratoriet. Denne pakke inkluderer QuantStudio 6 Pro Real-Time PCR System, SmartStart orientering og en udvidet garanti.
  • Nem og bekvem håndfri betjening med ansigtsgodkendelse og stemmekommandoer
  • Reducerede fejl og manuelle indtastninger med smart qPCR-workflow og TaqMan Arrayplader med RFID
  • Pladsbesparelse med lille fodaftryk og ægte selvstændig drift; opsæt, start, overvåg og analyser direkte på touchskærmen
  • Anvendelsesalsidighed med let ændrede blokke og tre forskellige bloktyper
  • Øget produktivitet med automatiseringskompatibilitet til drift 24/7
  • Få adgang til, analyser og del data når som helst og hvor som helst med vores Connect cloud-baserede platform til informationsadgang i realtid, sikker datalagring og deling af onlineresultater
  • Fjernovervåg eksperimenter ved hjælp af Instrument Connect-overvågningsappen
  • Design og analyse software kompatibel med pc og Mac operativsystemer
  • Kompatibel med over 8 mio TaqMan Assays for genekspression, genetisk variation, genregulering eller proteinekspressionseksperimenter
  • Designet til en enkel og kraftfuld qPCR-oplevelse. Håndfri betjening med ansigtsgodkendelse og stemmekommandoer gør det muligt for brugere hurtigt og nemt at få adgang til deres personlige profiler og indstillinger uden selv at tage handskerne af.
  • Med indbyggede RFID-læsere er QuantStudio 6 Pro-systemet har mulighed for at køre TaqMan Array plader med RFID tags. Disse RFID-tags forenkler datasporing (med indlejret lotnummer, udløbsdato osv.) og reducerer behovet for manuel dataindtastning med forudindlæst analyselayout, farveoplysninger og termisk protokol. Automatisering af denne dataoverførsel giver brugerne mulighed for blot at indlæse pladen og starte kørslen, uden at der —er behov for dataindtastning.
  • Minimer nedetid med premium servicetilbud til QuantStudio 6 Pro system. Smart Help giver brugerne mulighed for at kontakte teknisk support direkte fra berøringsskærmen uden at skulle downloade filer eller bruge tid på telefonen. Erfarne teknikere vil analysere anmodningen og svare i henhold til brugerens ’præference (telefon eller e-mail) og løse problemet så hurtigt som muligt.
  • Connect-platformen giver videnskabsfolk et sikkert sted at opbevare, analysere og dele data. Applied Biosystems qPCR-analysemoduler i platformen er webbrowserbaserede softwareværktøjer, der er fleksible, hurtige og nemme at bruge. Disse softwareværktøjer understøtter en række analyser, herunder relativ kvantificering, standardkurve, High Resolution Melt (HRM), genotypebestemmelse og tilstedeværelse/fravær. De er kompatible med Mac eller PC samt de fleste Applied Biosystems instrument filtyper.
  • Kan bruges til udveksling af 96-brønds (0,2 ml), 96-brønds (0,1 ml) og 384-brønds blokke. Systemet leveres med én bloktype, de andre bloktyper kan købes separat. I For et system, der understøtter TaqMan matrixkort og automatisering, se venligst vores QuantStudio 7 Pro Real-Time PCR System. Og for den ultimative fleksibilitet skal du overveje QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR System, som også rummer TaqMan OpenArray plader.
  • Simple arbejdsgange, pålidelige analyser og reagenser, flere formater og intuitiv software er tilgængelige til en bred vifte af applikationer, herunder genekspression, genetisk variation og genregulering.
  • Forbedret brønd-til-brønd og instrument-til-instrument data nøjagtighed opnås med OptiFlex system, som har seks afkoblede excitations- og emissionsfilterkanaler med 21 filterkombinationer for maksimal multipleksing og kemi-fleksibilitet.
  • Detekter ændringer i målmængde så små som 1,5 gange i single-plex reaktioner og opnå 10 logs af lineært dynamisk område.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Blokformat Udskiftelig
Format 96-brønds plade
Til brug med (udstyr) QuantStudio™, ViiA™ 6 System
Volumen 0.1 mL
Produktlinje QuantStudio
Display Type Berøringsskærm