Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 PRO 0,2 ml, 96-brønds pakke
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Applied Biosystems QuantStudio 6 PRO Real-Time PCR System har alle funktionerne fra QS6 FLEX-systemet med yderligere smarte funktioner til at levere en smart, innovativ og laboratorieskiftende arbejdsgangsoplevelse, herunder:
- Ansigtsgodkendelse; Håndfrit login og adgang til din personlige profil
- Håndfri betjening; Udfør grundlæggende handlinger ved hjælp af stemmekommandoer
- Arbejdsgang med Smart Plates med radiofrekvensidentifikation (RFID); 2 indlejrede RFID-læsere registrerer og afkoder Applied Biosystems™ TaqMan™ Smart Plates
- Smart Help; For hurtigere og mere effektiv løsning af instrument- og applikationsproblemer
- Smart fjernsupport; Et lyd-/videosamarbejdsværktøj i realtid og et avanceret supportværktøj til fjernvisning og -styring af skrivebord, der reducerer nedetiden for instrumenter fra dage til minutter
- Enestående reproducerbarhed med minimal variation fra brønd til brønd og instrument til instrument.
- Systemet er designet med ultimativ brugervenlighed for øje og tilbyder høj kvalitet, fremragende pålidelighed og en optimal brugeroplevelse for forskere, der ønsker at arbejde smartere i laboratoriet.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | PC (bærbar) |
| Termisk ensartethed | 0,4 °C |
| Volumen | 96 |
| Display Type | Berøringsskærm |
| Højde (metrisk) | 54.7 cm |
| Bredde (metrisk) | 33.8 cm |
| garanti | 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse) |
| Dybde (metrisk) | 52.5 cm |
| Termisk rækkevidde | 4 °C til 99,9 °C |
| Maks. Rampehastighed | 6,5 °C/s |
| Vis mere |