Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 PRO 0,2 ml, 96-brønds pakke
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Applied Biosystems QuantStudio 6 PRO Real-Time PCR System har alle funktionerne fra QS6 FLEX-systemet med yderligere smarte funktioner til at levere en smart, innovativ og laboratorieskiftende arbejdsgangsoplevelse, herunder:
- Ansigtsgodkendelse; Håndfrit login og adgang til din personlige profil
- Håndfri betjening; Udfør grundlæggende handlinger ved hjælp af stemmekommandoer
- Arbejdsgang med Smart Plates med radiofrekvensidentifikation (RFID); 2 indlejrede RFID-læsere registrerer og afkoder Applied Biosystems™ TaqMan™ Smart Plates
- Smart Help; For hurtigere og mere effektiv løsning af instrument- og applikationsproblemer
- Smart fjernsupport; Et lyd-/videosamarbejdsværktøj i realtid og et avanceret supportværktøj til fjernvisning og -styring af skrivebord, der reducerer nedetiden for instrumenter fra dage til minutter
- Enestående reproducerbarhed med minimal variation fra brønd til brønd og instrument til instrument.
- Systemet er designet med ultimativ brugervenlighed for øje og tilbyder høj kvalitet, fremragende pålidelighed og en optimal brugeroplevelse for forskere, der ønsker at arbejde smartere i laboratoriet.
Tekniske data
Tekniske data
| Blokformat | Udskiftelig |
| Format | 96-brønds plade |
| Til brug med (udstyr) | QuantStudio™, ViiA™ 6 System |
| Produktlinje | QuantStudio™ 6 PRO |
| Display Type | Berøringsskærm |
| garanti | 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |