Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 PRO 0,2 ml, 96-brønds pakke
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16207641 Shop alle Applied Biosystems produkter
Indhold og opbevaring:
PC (bærbar)
PC (opretstående kabinet)
garanti:
1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse)
Artikelnummer. 16207641
Brand: Applied Biosystems™ A44292
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Applied Biosystems QuantStudio 6 Pro Real-Time PCR System tilføjer innovative smarte funktioner til arbejdsgange inden for realtids-PCR (qPCR), alt sammen med et kompakt fodaftryk. Har ansigtsgodkendelse, stemmekommandoer, Smart Help, multipleks-funktion, motoriserede udskiftelige blokke, forenklet arbejdsgang, intuitiv software og stor kapacitiv berøringsskærm.
Applied Biosystems QuantStudio 6 PRO Real-Time PCR System har alle funktionerne fra QS6 FLEX-systemet med yderligere smarte funktioner til at levere en smart, innovativ og laboratorieskiftende arbejdsgangsoplevelse, herunder:
  • Ansigtsgodkendelse; Håndfrit login og adgang til din personlige profil
  • Håndfri betjening; Udfør grundlæggende handlinger ved hjælp af stemmekommandoer
  • Arbejdsgang med Smart Plates med radiofrekvensidentifikation (RFID); 2 indlejrede RFID-læsere registrerer og afkoder Applied Biosystems™ TaqMan™ Smart Plates
  • Smart Help; For hurtigere og mere effektiv løsning af instrument- og applikationsproblemer
  • Smart fjernsupport; Et lyd-/videosamarbejdsværktøj i realtid og et avanceret supportværktøj til fjernvisning og -styring af skrivebord, der reducerer nedetiden for instrumenter fra dage til minutter
  • Enestående reproducerbarhed med minimal variation fra brønd til brønd og instrument til instrument.
  • Systemet er designet med ultimativ brugervenlighed for øje og tilbyder høj kvalitet, fremragende pålidelighed og en optimal brugeroplevelse for forskere, der ønsker at arbejde smartere i laboratoriet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring PC (opretstående kabinet)
Termisk ensartethed 0,4 °C
Volumen 96
Display Type Berøringsskærm
Højde (metrisk) 54.7 cm
Bredde (metrisk) 33.8 cm
garanti 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse)
Dybde (metrisk) 52.5 cm
Termisk rækkevidde 4 °C til 99,9 °C
Maks. Rampehastighed 6,5 °C/s
Oversigt QuantStudio 6 PRO
Excitation Klar, hvid LED
Volumen (metrisk) termisk blokprøve 0,2 ml (96-brønd)
Multiplex 5/6 mål
Opdagelse CMOS-teknologi
Forkalibrerede farvestoffer FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5
Vægt 38 kg
Blokkonfigurationer 96-brønd