Få mere at vide
QuantStudio™ QuantStudio™ 6 Flex Real-Time PCR System, 96-brønds Hurtigt, desktop
Artikelnummer. 30019882 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 system
Artikelnummer. Mængde
30019882 1 system
1 options
Artikelnummer. 30019882 Leverandør QuantStudio™ Leverandørnr. 4485697
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Indeholder
Stationær computer
Faciliterer PCR-baserede applikationer i realtid med et opgraderbart blokudvalg, så du kan planlægge eksperimenter i dag og vokse med morgendagens behov.
Med en forenklet arbejdsgang, intuitiv software og touch-screen interface, QuantStudio™ 6 Flex-systemet tilbyder enestående reproducerbarhed til en pris, du har råd til.
Funktioner af QuantStudio™ 6 Flex Real-Time PCR System inkluderer:
  • Overkommelig pris giver dig mulighed for at få et instrument med høj præstation med minimal kapitalinvestering
  • Kompatibel med over 8 mio TaqMan™ assays for genekspression, genetisk variation, genregulering eller proteinekspressionseksperimenter
  • Det intelligente design af QuantStudio™ platform kombineret med Applied Biosystems™ instrumentets pålidelighed og nøjagtighed
  • Brugervenlig software, responsiv berøringsskærm og ubesværet blokskiftning uden brug af værktøj
Thermo Fisher Cloud:
Thermo Fisher Cloud giver videnskabsfolk et sikkert sted at opbevare, analysere og dele data. Applied Biosystems qPCR-analysemoduler inden for Thermo Fisher Cloud er webbrowserbaserede softwareværktøjer, der er fleksible, hurtige og nemme at bruge. Disse softwareværktøjer er kompatible med Mac eller PC samt de fleste Applied Biosystems instrument filtyper.
De QuantStudio™ 6 Flex-systemet rummer udvekslingen af en 96-brønds, 96-brønds Fast eller 384-brønds blok. Systemet leveres med én bloktype (en 96-brønds blok i dette tilfælde); andre bloktyper kan købes separat. For et system der også understøtter TaqMan™ array-kort, samt automatisering, se venligst vores QuantStudio™ 7 Flex system. De QuantStudio™ 6 Flex-systemet kan også opgraderes til en QuantStudio™ 7 Flex-system på et senere tidspunkt, efterhånden som dine behov ændrer sig. For den ultimative produktivitet skal du overveje QuantStudio™ 12K Flex system, som også rummer TaqMan™ OpenArray™ plader.
Opgraderingsfunktioner, når du har brug for dem:
De QuantStudio™ 6 Flex-systemet kan problemfrit opgraderes til en QuantStudio™ 7 Flex-system af en feltservicetekniker for at give dig yderligere automatisering, gennemløb og multipleksing.
Resultater du kan stole på:
Forbedret brønd-til-brønd og instrument-til-instrument data nøjagtighed opnås med OptiFlex™ system, som har 5 koblede excitations- og emissionsfilterkanaler.
Følsomme dataanalyse:
Detekter ændringer i målmængde så små som 1,5 gange i single-plex reaktioner og opnå 10 logs af lineært dynamisk område.
Kun til forskningsbrug. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Blokformat Udskiftelig
Format 96-brønds plade
Indhold og opbevaring Stationær computer
Til brug med (udstyr) QuantStudio™
Produktlinje QuantStudio
Mængde 1 system