Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 Flex pakke
Artikelnummer. p-7161534 Shop alle Applied Biosystems produkter
Indhold og opbevaring:
PC (bærbar)
PC (opretstående kabinet)
Blokkonfigurationer:
384-brønd
96-brønd
96-brønd FAST
garanti:
1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse/år)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15781168
Brand: Applied Biosystems™ A27181
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Letter real-time PCR-baserede applikationer med et opgraderbart blokvalg. Med en forenklet arbejdsgang, intuitiv software og touch-screen interface, QuantStudio™ 6 Flex-systemet tilbyder enestående reproducerbarhed til en pris, du har råd til.
  • Overkommelig pris giver dig mulighed for at få et instrument med høj præstation med minimal kapitalinvestering
  • Kompatibel med over 8 mio TaqMan™ assays for genekspression, genetisk variation, genregulering eller proteinekspressionseksperimenter
  • Det intelligente design af QuantStudio™ platform kombineret med Applied Biosystems™ instrumentets pålidelighed og nøjagtighed
  • Brugervenlig software, responsiv berøringsskærm og ubesværet blokskiftning uden brug af værktøj
  • De QuantStudio™ 6 Flex-systemet rummer udvekslingen af en 96-brønds, 96-brønds Fast eller 384-brønds blok
  • De QuantStudio™ 6 Flex-systemet kan også opgraderes til en QuantStudio™ 7 Flex-system på et senere tidspunkt, efterhånden som dine behov ændrer sig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring PC (bærbar)
Termisk ensartethed 0,25 °C
Volumen 96
Display Type Berøringsskærm
Højde (metrisk) 54.7 cm
Bredde (metrisk) 33.8 cm
garanti 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse)
Dybde (metrisk) 52.5 cm
Termisk rækkevidde 4 °C til 99,9 °C
Oversigt QuantStudio 6 Flex
Maks. Opvarmningshastighed (termisk blok) 96-brønd: 3,9 °C/s
Maks. Afkølingshastighed 3,6 °C/s (96-brønd)
Detektionsområde Excitation 455 til 672 nm, emission 505 til 723 nm
Volumen (metrisk) termisk blokprøve 0,2 ml (96-brønd)
Forkalibrerede farvestoffer FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5
Vægt 38 kg
Blokkonfigurationer 96-brønd