Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 Flex pakke
Artikelnummer. 15791188 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Indhold og opbevaring:
PC (bærbar)
PC (opretstående kabinet)
Blokkonfigurationer:
384-brønd
96-brønd
96-brønd FAST
garanti:
1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse/år)
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Indhold og opbevaring Blokkonfigurationer garanti Pakningsstørrelse
15791188 PC (bærbar) 384-brønd 1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) Hver
15781168 PC (bærbar) 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse) Hver
15761158 PC (bærbar) 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) Hver
15761168 PC (bærbar) 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse) Hver
15771188 PC (bærbar) 384-brønd 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse) Hver
15771168 PC (opretstående kabinet) 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse) Hver
15731158 PC (opretstående kabinet) 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) Hver
15751168 PC (opretstående kabinet) 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse) Hver
15741158 PC (opretstående kabinet) 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) Hver
15751188 PC (opretstående kabinet) 384-brønd 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse) Hver
15781188 PC (opretstående kabinet) 384-brønd 1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15791188 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A27963
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Letter real-time PCR-baserede applikationer med et opgraderbart blokvalg. Med en forenklet arbejdsgang, intuitiv software og touch-screen interface, QuantStudio™ 6 Flex-systemet tilbyder enestående reproducerbarhed til en pris, du har råd til.
  • Overkommelig pris giver dig mulighed for at få et instrument med høj præstation med minimal kapitalinvestering
  • Kompatibel med over 8 mio TaqMan™ assays for genekspression, genetisk variation, genregulering eller proteinekspressionseksperimenter
  • Det intelligente design af QuantStudio™ platform kombineret med Applied Biosystems™ instrumentets pålidelighed og nøjagtighed
  • Brugervenlig software, responsiv berøringsskærm og ubesværet blokskiftning uden brug af værktøj
  • De QuantStudio™ 6 Flex-systemet rummer udvekslingen af en 96-brønds, 96-brønds Fast eller 384-brønds blok
  • De QuantStudio™ 6 Flex-systemet kan også opgraderes til en QuantStudio™ 7 Flex-system på et senere tidspunkt, efterhånden som dine behov ændrer sig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring PC (bærbar)
Termisk ensartethed 0,25 °C
Volumen 384
Display Type Berøringsskærm
Højde (metrisk) 54.7 cm
Bredde (metrisk) 33.8 cm
garanti 1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse/år)
Dybde (metrisk) 52.5 cm
Termisk rækkevidde 4 °C til 99,9 °C
Oversigt QuantStudio 6 Flex
Maks. Opvarmningshastighed (termisk blok) 384-brønd: 3,5 °C/s
Maks. Afkølingshastighed 3,0 °C/s (384-brønd)
Detektionsområde Excitation 455 til 672 nm, emission 505 til 723 nm
Forkalibrerede farvestoffer FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5
Vægt 38 kg
Blokkonfigurationer 384-brønd