Beskrivelse
- Overkommelig pris giver dig mulighed for at få et instrument med høj præstation med minimal kapitalinvestering
- Kompatibel med over 8 mio TaqMan™ assays for genekspression, genetisk variation, genregulering eller proteinekspressionseksperimenter
- Det intelligente design af QuantStudio™ platform kombineret med Applied Biosystems™ instrumentets pålidelighed og nøjagtighed
- Brugervenlig software, responsiv berøringsskærm og ubesværet blokskiftning uden brug af værktøj
- De QuantStudio™ 6 Flex-systemet rummer udvekslingen af en 96-brønds, 96-brønds Fast eller 384-brønds blok
- De QuantStudio™ 6 Flex-systemet kan også opgraderes til en QuantStudio™ 7 Flex-system på et senere tidspunkt, efterhånden som dine behov ændrer sig
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | PC (bærbar) |
| Termisk ensartethed | 0,25 °C |
| Volumen | 96 |
| Display Type | Berøringsskærm |
| Højde (metrisk) | 54.7 cm |
| Bredde (metrisk) | 33.8 cm |
| garanti | 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse) |
| Dybde (metrisk) | 52.5 cm |
| Termisk rækkevidde | 4 °C til 99,9 °C |
| Oversigt | QuantStudio 6 Flex |
| Vis mere |