Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 spektralkalibreringsplade 2 (ABY™ , JUN™ , MUSTANG PURPLE™ , NED™ og Cy™5-farvestoffer), 384-brønd
Artikelnummer. 15980253 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 plade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15980253 1 plade Hver
1 options
Artikelnummer. 15980253 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A26335
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Denne plade etablerer de rene farvestofspektre og multikomponentværdier for ABY™ , JUN™ , MUSTANG PURPLE™ , NED™ og Cy ™5 farvestoffer på Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 384-brønds realtids PCR-system.
Denne plade etablerer de rene farvestofspektre og multikomponentværdier for ABY™ , JUN™ , MUSTANG PURPLE™ , NED™ og Cy ™5 farvestoffer på Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 384-brønds realtids PCR-system. Det muliggør samtidige flere farvekalibreringer i én plade, hvilket reducerer indsatsen og den tid, der kræves til farvekalibrering, markant. Derudover forbedrer formuleringerne af farvestofferne i denne plade resultater med multipleksing ved mere nøjagtigt at repræsentere de fluorescerende spektre af de respektive prober i dine real-time PCR-eksperimenter. Se venligst instrumentets brugervejledning for fuldstændige instruktioner om brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 384-brønd
Indhold og opbevaring Opbevar kl– 20 °C± 5 °C.
Kalibreret farvestof Cy ™5, JUN™ , NED , Mustang Purple™ , ABY™
Til brug med (udstyr) QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 6 Flex (Softwareversion 1.6 eller nyere), QuantStudio™ 7 Flex (Softwareversion 1.6 eller nyere)
Reaktionshastighed Standard
Produkttype Kalibreringsplade
Til brug med (applikation) Spektral kalibrering
Forsendelsestilstand Tøris
Mængde 1 plade
Pladekompatibilitet 384-brønd
Kalibreringstype Kalibreringsstandarder
PCR metode qPCR