Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 spektralkalibreringsplade 1 (FAM™ , VIC™ , ROX™ , TAMRA™ , og SYBR™ farvestoffer), 384-brønd
Artikelnummer. 15820853
Skift visning
Mængde:
1 tallerken
Artikelnummer. Mængde
15820853 1 tallerken
1 options
Artikelnummer. 15820853 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A26334
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Denne plade etablerer de rene farvestofspektre og multikomponentværdier for FAM™ , VIC™ , ROX™ , TAMRA™ , og SYBR™ farvestoffer på Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 384-brønds realtids PCR-system.
Denne plade etablerer de rene farvestofspektre og multikomponentværdier for FAM™ , VIC™ , ROX™ , TAMRA™ , og SYBR™ farvestoffer på Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 384-brønds realtids PCR-system. Det muliggør samtidige flere farvekalibreringer i én plade, hvilket reducerer indsatsen og den tid, der kræves til farvekalibrering, markant. Se venligst instrumentets brugervejledning for fuldstændige instruktioner om brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 384-brønd
Indhold og opbevaring Opbevar kl– 20 °C± 5 °C.
Kalibreret farvestof FAM, ROX , TAMRA™ , VIC , SYBR™ Grøn
Til brug med (udstyr) QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 6 Flex (Softwareversion 1.6 eller nyere), QuantStudio™ 7 Flex (Softwareversion 1.6 eller nyere)
Produkttype Kalibreringsplade
Til brug med (applikation) Spektral kalibrering
Forsendelsestilstand Tøris
Mængde 1 tallerken
Pladekompatibilitet 384-brønd
Kalibreringstype Spektral kalibrering
PCR metode qPCR