Få mere at vide
QuantStudio™ QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System, 96-brønd, 0,1 ml, bærbar
Artikelnummer. 18815796
Skift visning
Mængde:
1 system
Artikelnummer. Mængde
18815796 1 system
1 options
Artikelnummer. 18815796 Leverandør QuantStudio™ Leverandørnr. A28568
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Bærbar computer
Designet til brugere, der har brug for overlegen ydeevne, maksimal farvealsidighed og sikkerhedsmuligheder i et realtids PCR-system, der er overkommeligt og nemt at bruge.
Den optimerede design- og analysesoftware er ideel for både førstegangs- og erfarne brugere. Når den er forbundet til Thermo Fisher Cloud, giver 5-systemet QuantStudio™ adgang til dine data, hvor og hvornår du ønsker. Ved at bruge gennemprøvet OptiFlex™ teknologi (med 6 adskilt kanaler og hvid LED) og seks uafhængige VeriFlex™ temperaturzoner, QuantStudio™ muliggør 5 96-brønd-systemet forbedret datanøjagtighed og følsomhed for en bred vifte af genomiske anvendelser. 5-systemet QuantStudio™ tilbyder også de indbyggede softwarefunktioner elektronisk arkivsikkerhed og forebyggelse af uautoriseret instrumentadgang for at hjælpe med overholdelse af 21 CFR Part 11.
Funktioner ved QuantStudio™ 5-systemet med 96-brøndsblok inkluderer:
  • Gennemprøvet OptiFlex™ teknologi (6 afkoblede kanaler/21 filterkombinationer med hvid LED) for pålidelige resultater
  • Brugerkontostyring, låst arbejdsgang og pausefunktioner for større kontrol over eksperimentdata
  • Indbyggede softwarefunktioner til at understøtte overholdelse af 21 CFR Part 11-retningslinjerne
  • Sikker cloud-baseret software giver øget tilgængelighed og lagringsmuligheder
  • Forenklet instrumentsoftware med interaktiv touchskærm for større brugervenlighed
  • 96-brønd 0,2 ml format eller 96-brønd 0,1 ml format
Thermo Fisher Cloud:
Thermo Fisher Cloud giver forskere et sikkert sted at lagre, analysere og dele data. Upload data fra instrumentet eller upload dine egne filer fra hvor som helst, hvor du har webadgang. Applied Biosystems qPCR Analysemoduler inden for Thermo Fisher Cloud er webbrowserbaserede softwareværktøjer, der er fleksible, hurtige og nemme at bruge.
Let at bruge:
5 QuantStudio™ Real-Time PCR-systemet er kompakt i formen, fabrikskalibreret og leveres i brugervenlig emballage for at muliggøre hurtig og enkel installation til øjeblikkelig brug. Den interaktive touchskærm giver en moderne brugervenlighedsoplevelse, og den forenklede instrumentsoftware/forudoptimerede protokolskabeloner gør det muligt for brugere på alle erfaringsniveauer hurtigt at opsætte og starte en kørsel.
Design- og analysesoftwaremuligheder:
Mulighed 1: QuantStudio™ Design og analyse cloud-software
  • Understøtter webbrowser-baseret systemkonfiguration med PC eller MAC
  • Strømlinet software for forbedret brugervenlighed og responstid
  • Muliggør sikker adgang til dine data, når og hvor du vil, via skyen
  • Ingen software at installere, ingen licenser og ingen versioner at opdatere
Mulighed 2: QuantStudio™ Design og Analyse desktop-software
  • Understøtter traditionel co-lokeret computersystemkonfiguration på Windows™ 7 OS
  • Strømlinet software for forbedret brugervenlighed og responstid
  • Ingen licenser til køb
Total kontrol:
Med indbyggede softwarefunktioner til at understøtte overholdelse af 21 CFR Part 11-retningslinjer, brugerkontostyring, låst arbejdsgang og pausefunktioner, giver 5-systemet QuantStudio™ brugerne større kontrol over eksperimentdata
Multiplex-præstationsresultater, du kan stole på:
Forbedret brønd-til-brønd og instrument-til-instrument datanøjagtighed opnås med OptiFlex™ teknologi. I 96-brønd-systemet har denne teknologi 6 afkoblede excitations- og emissionsfilterkanaler, i alt 21 filterkombinationer med hvid LED.
Analyse af følsomme data:
Detekter ændringer i målmængden så små som 1,5 gange i single-plex-reaktioner og opnår 10 logaritmer af lineært dynamisk område.
Høj applikationsalsidighed:
Enkle og optimerede protokoller, pålidelige analyser og reagenser samt intuitiv software er tilgængelige til en bred vifte af anvendelser, herunder genekspression, genetisk variation, genregulering og mere.
Kun til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
Ordreinfo
Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Blokformat Ikke-udskiftelige
Format 96-brønds plade
Indhold og opbevaring Bærbar computer
Til brug med (udstyr) QuantStudio™
Produktlinje QuantStudio
Display Type Berøringsskærm
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Volumen (metrisk) termisk blokprøve 0.1 ml
Mængde 1 system
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.