Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio 5 qPCR System
Artikelnummer. 15791238 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Volumen:
96-brønd; 10 til 100 μl;
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
15791238 96-brønd; 10 til 100 μl; Hver
1 options
Artikelnummer. 15791238 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. a33621
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
For forskere, der udfører genekspression, og som har brug for en intuitiv og brugervenlig qPCR-løsning, tilbyder Applied Biosystems QuantStudio Real-Time PCR System enestående specificitet med hastigheden og brugervenligheden fra en Cloud-forbindelse.
For forskere, der udfører genekspression, og som har brug for en intuitiv og brugervenlig qPCR-løsning, tilbyder Applied Biosystems™ QuantStudio Real-Time PCR System enestående specificitet med hastigheden og brugervenligheden fra en Cloud-forbindelse. Kombineret med AB Assurance* 2 års garanti, giver QuantStudio 3 og 5 Real-Time PCR Systemdig mulighed for at bruge dine instrumenter mere effektivt og vil hjælpe med at reducere risikoen for nedetid ved at levere en proaktiv, planlagt vedligeholdelsesservice.
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 og 5 Real-Time PCR System er de seneste tilføjelser til vores familie af højtydende QuantStudio-instrumenter. De giver en moderne brugervenlighedsoplevelse, der ligner mobilenheder, så du lettere end nogensinde før kan oprette forbindelse til dine data. Derfor kan du få adgang til, analysere og dele data når som helst og hvor som helst, samt understøtning af fjernovervågning af dine kørsler, hurtig analyse af sofistikerede datasæt, sikker lagring af resultater og sikker deling af resultater online med kolleger lokalt og rundt om i verden med browser-baseret software understøttet af Thermo Fisher Cloud-platformen.
For forskere, der udfører genekspression, og som har brug for en intuitiv og brugervenlig qPCR-løsning, tilbyder Applied Biosystems™ QuantStudio Real-Time PCR System enestående specificitet med hastigheden og brugervenligheden fra en Cloud-forbindelse. Kombineret med AB Assurance* 2 års garanti, giver QuantStudio 3 og 5 Real-Time PCR Systemdig mulighed for at bruge dine instrumenter mere effektivt og vil hjælpe med at reducere risikoen for nedetid ved at levere en proaktiv, planlagt vedligeholdelsesservice.
Serviceplan
2 år
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Termisk nøjagtighed 0,25 °C
Indhold og opbevaring QuantStudio 5 qPCR-system (0,2 ml), bærbar computer og 2 års garanti
Termisk ensartethed 0,4 °C
Volumen 96-brønd; 10 til 100 μl;
Display Type Berøringsskærm
Produkttype QuantStudio Real Time PCR System (qPCR)
Højde (engelsk) 16 tommer
Dybde (engelsk) 20 tommer
Højde (metrisk) 40 cm
Bredde (metrisk) 27 cm
garanti 2 år
Bredde (engelsk) 10,5 tommer
Dybde (metrisk) 50 cm
Termisk rækkevidde 0 °C til 100 °C
Til brug med (applikation) qPCR
Længde (metrisk) 50 cm
Watt 960 W
Maks. Rampehastighed 6,5 °C/s
Oversigt QuantStudio 5 qPCR-system (0,2 ml) og 2 års garanti
Vægt 26 kg (57 lb.)