Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio 5-pakke
Artikelnummer. 15791228 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Indhold og opbevaring:
Ingen pc
PC (bærbar)
PC (opretstående kabinet)
Blokkonfigurationer:
384-brønd
96-brønd
96-brønd FAST
garanti:
1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (ingen planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse/år)
1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (med 1 planlagt vedligeholdelse/år)
Pakningsstørrelse:
Hver
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Indhold og opbevaring Blokkonfigurationer garanti Pakningsstørrelse
15791228 PC (opretstående kabinet) 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) Hver
15761198 Ingen pc 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) Hver
15711248 Ingen pc 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse) Hver
15781208 Ingen pc 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) Hver
15721248 Ingen pc 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) Hver
15781228 Ingen pc 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse) Hver
15711238 Ingen pc 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (ingen planlagt vedligeholdelse) Hver
15781238 Ingen pc 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) Hver
15721218 Ingen pc 384-brønd 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) Hver
15751248 Ingen pc 384-brønd 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse) Hver
15751268 Ingen pc 384-brønd 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) Hver
15761248 Ingen pc 384-brønd 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) Hver
15751198 PC (bærbar) 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) Hver
15771208 PC (bærbar) 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) Hver
15701248 PC (bærbar) 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) Hver
15771228 PC (bærbar) 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) Hver
15751238 PC (bærbar) 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse) Hver
15701238 PC (bærbar) 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (ingen planlagt vedligeholdelse) Hver
15761238 PC (bærbar) 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) Hver
15701218 PC (bærbar) 384-brønd 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) Hver
15711218 PC (bærbar) 384-brønd 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) Hver
15741248 PC (bærbar) 384-brønd 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) Hver
15771198 PC (opretstående kabinet) 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) Hver
15701208 PC (opretstående kabinet) 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse) Hver
15791208 PC (opretstående kabinet) 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) Hver
15721238 PC (opretstående kabinet) 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (ingen planlagt vedligeholdelse) Hver
15711258 PC (opretstående kabinet) 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) Hver
15701258 PC (opretstående kabinet) 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse) Hver
15741238 PC (opretstående kabinet) 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) Hver
15731218 PC (opretstående kabinet) 384-brønd 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) Hver
15721258 PC (opretstående kabinet) 384-brønd 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse) Hver
15741218 PC (opretstående kabinet) 384-brønd 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) Hver
15731258 PC (opretstående kabinet) 384-brønd 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Artikelnummer. 15791228 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A30584
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Med indbyggede sikkerhedsfunktioner, låste arbejdsgange, brugerkontoadministration og muligheder for analyse via browser eller desktop hjælper QuantStudio 5 Real-Time PCR-systemet med at forbinde dig til dine data nemmere end nogensinde før og tilbyder kompromisløs præstation og kvalitet.
QuantStudio 5 Real-Time PCR System er tilgængeligt fra RSD som pakker med:
  • 96-brønds termoblokke: enten 0,1 ml eller 0,2 ml brøndvolumen eller 384-brønds termoblokke
  • Halv- eller heldags SmartStart-orienteringstræning
  • Uden pc som selvstændig enhed med berøringsskærm eller en ekstra bærbar computer eller pc med opretstående kabinet, alt efter laboratoriets behov
  • Valg af yderligere garantidækning afhængigt af brugernes behov
De vigtigste funktioner:
  • Få adgang til, analyser og del data, når som helst og hvor som helst— Fjernovervåg dine kørsler, analyser sofistikerede datasæt på få minutter, gem data på et sikkert sted, og del resultater online med kolleger på tværs af institutioner og rundt om i verden med browserbaseret software. Overvåg dine kørsler i realtid fra mobile enheder via Instrument Connect-mobilappen.
  • Få resultater, du kan stole på — Detekter forskelle i målmængde ned til 1,5-fold i singlepleks-reaktioner, og opnå 10 log lineært dynamisk område.
  • Etabler standardprocedurer for drift og overholdelse med lethed — Låste protokolskabeloner, kvalitetskontrol (QC) under drift og QC-registrering af forbrugsmaterialer giver større kontrol over eksperimentelle data. Eksport i Real-time Data Mark-up Language (RDML) er tilgængelig for overensstemmelse med MIQE-retningslinjer.
  • Hjælper med at spare værdifuld tid — 6 uafhængige temperaturzoner giver fleksibilitet til at køre flere eksperimenter samtidigt. Hurtig termisk cykling er også tilgængelig, hvilket giver resultater på mindre end 30 minutter.
  • Kom hurtigt i gang — Instrumentet er fabrikskalibreret til optisk og termisk nøjagtighed, hurtig installation og øjeblikkelig brug.
  • Spring indlæringskurven over — Med præoptimerede protokolskabeloner minimeres oplæring af nye brugere, så du kan fokusere på din forskning.
  • Maksimer bordpladepladsen — Kompakt instrument kan konfigureres som en enkeltstående enhed eller med en computer, så det passer til de fleste laboratoriebehov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Termisk nøjagtighed 0,25 °C
Indhold og opbevaring PC (opretstående kabinet)
Termisk ensartethed 0,4 °C
Volumen 96
Display Type Berøringsskærm
Højde (metrisk) 40 cm
Bredde (metrisk) 27 cm
garanti 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse)
Dybde (metrisk) 50 cm
Termisk rækkevidde 4 °C til 99,9 °C
Oversigt QuantStudio 5
Maks. Opvarmningshastighed (termisk blok) 0,1 ml: 9,0 °C/s
Excitation Klar, hvid LED
Detektionsområde 96-brønd, 450 til 680 nm/500 til 730 nm
Volumen (metrisk) termisk blokprøve 0,1 ml (96-brønd FAST)
Multiplex 96-brønd med op til 6 mål
Opdagelse 96-brønd, 6 afkoblede filtre
Forkalibrerede farvestoffer FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™3, JUN, ROX/Texas Red, Mustang Purple, Cy™5/LIZ™, Cy™ 5.5
Blokkonfigurationer 96-brønd FAST