Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio 5-pakke
Shop alle Applied Biosystems produkter
Indhold og opbevaring:
Ingen pc
PC (bærbar)
PC (opretstående kabinet)
Blokkonfigurationer:
384-brønd
96-brønd
96-brønd FAST
garanti:
1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (ingen planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse/år)
1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (med 1 planlagt vedligeholdelse/år)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
QuantStudio 5 Real-Time PCR System er tilgængeligt fra RSD som pakker med:
- 96-brønds termoblokke: enten 0,1 ml eller 0,2 ml brøndvolumen eller 384-brønds termoblokke
- Halv- eller heldags SmartStart-orienteringstræning
- Uden pc som selvstændig enhed med berøringsskærm eller en ekstra bærbar computer eller pc med opretstående kabinet, alt efter laboratoriets behov
- Valg af yderligere garantidækning afhængigt af brugernes behov
De vigtigste funktioner:
- Få adgang til, analyser og del data, når som helst og hvor som helst— Fjernovervåg dine kørsler, analyser sofistikerede datasæt på få minutter, gem data på et sikkert sted, og del resultater online med kolleger på tværs af institutioner og rundt om i verden med browserbaseret software. Overvåg dine kørsler i realtid fra mobile enheder via Instrument Connect-mobilappen.
- Få resultater, du kan stole på — Detekter forskelle i målmængde ned til 1,5-fold i singlepleks-reaktioner, og opnå 10 log lineært dynamisk område.
- Etabler standardprocedurer for drift og overholdelse med lethed — Låste protokolskabeloner, kvalitetskontrol (QC) under drift og QC-registrering af forbrugsmaterialer giver større kontrol over eksperimentelle data. Eksport i Real-time Data Mark-up Language (RDML) er tilgængelig for overensstemmelse med MIQE-retningslinjer.
- Hjælper med at spare værdifuld tid — 6 uafhængige temperaturzoner giver fleksibilitet til at køre flere eksperimenter samtidigt. Hurtig termisk cykling er også tilgængelig, hvilket giver resultater på mindre end 30 minutter.
- Kom hurtigt i gang — Instrumentet er fabrikskalibreret til optisk og termisk nøjagtighed, hurtig installation og øjeblikkelig brug.
- Spring indlæringskurven over — Med præoptimerede protokolskabeloner minimeres oplæring af nye brugere, så du kan fokusere på din forskning.
- Maksimer bordpladepladsen — Kompakt instrument kan konfigureres som en enkeltstående enhed eller med en computer, så det passer til de fleste laboratoriebehov.
Tekniske data
Tekniske data
| Termisk nøjagtighed | 0,25 °C |
| Indhold og opbevaring | Ingen pc |
| Termisk ensartethed | 0,4 °C |
| Volumen | 384 |
| Display Type | Berøringsskærm |
| Højde (metrisk) | 40 cm |
| Bredde (metrisk) | 27 cm |
| garanti | 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) |
| Dybde (metrisk) | 50 cm |
| Termisk rækkevidde | 4 °C til 99,9 °C |
| Vis mere |