Få mere at vide
- Home
- Products
- PCR udstyr og forsyninger
- Termiske cyklere
- Applied Biosystems™ QuantStudio 5-pakke
Applied Biosystems™ QuantStudio 5-pakke
Artikelnummer. 15751198 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Indhold og opbevaring:
Ingen pc
PC (bærbar)
PC (opretstående kabinet)
Blokkonfigurationer:
384-brønd
96-brønd
96-brønd FAST
garanti:
1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (ingen planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse/år)
1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (med 1 planlagt vedligeholdelse/år)
Pakningsstørrelse:
Hver
33 product options available for selection
| Artikelnummer. | Indhold og opbevaring | Blokkonfigurationer | garanti | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 15751198 | PC (bærbar) | 96-brønd | 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15761198 | Ingen pc | 96-brønd | 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15711248 | Ingen pc | 96-brønd | 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15781208 | Ingen pc | 96-brønd | 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15721248 | Ingen pc | 96-brønd | 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) | Hver |
| 15781228 | Ingen pc | 96-brønd FAST | 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15711238 | Ingen pc | 96-brønd FAST | 1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (ingen planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15781238 | Ingen pc | 96-brønd FAST | 1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) | Hver |
| 15721218 | Ingen pc | 384-brønd | 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15751248 | Ingen pc | 384-brønd | 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15751268 | Ingen pc | 384-brønd | 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15761248 | Ingen pc | 384-brønd | 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) | Hver |
| 15771208 | PC (bærbar) | 96-brønd | 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15701248 | PC (bærbar) | 96-brønd | 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) | Hver |
| 15771228 | PC (bærbar) | 96-brønd FAST | 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15751238 | PC (bærbar) | 96-brønd FAST | 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15701238 | PC (bærbar) | 96-brønd FAST | 1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (ingen planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15761238 | PC (bærbar) | 96-brønd FAST | 1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) | Hver |
| 15701218 | PC (bærbar) | 384-brønd | 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15711218 | PC (bærbar) | 384-brønd | 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15741248 | PC (bærbar) | 384-brønd | 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) | Hver |
| 15771198 | PC (opretstående kabinet) | 96-brønd | 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15701208 | PC (opretstående kabinet) | 96-brønd | 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15791208 | PC (opretstående kabinet) | 96-brønd | 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15721238 | PC (opretstående kabinet) | 96-brønd | 1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (ingen planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15711258 | PC (opretstående kabinet) | 96-brønd | 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) | Hver |
| 15791228 | PC (opretstående kabinet) | 96-brønd FAST | 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15701258 | PC (opretstående kabinet) | 96-brønd FAST | 1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15741238 | PC (opretstående kabinet) | 96-brønd FAST | 1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) | Hver |
| 15731218 | PC (opretstående kabinet) | 384-brønd | 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15721258 | PC (opretstående kabinet) | 384-brønd | 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15741218 | PC (opretstående kabinet) | 384-brønd | 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15731258 | PC (opretstående kabinet) | 384-brønd | 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (med 1 planlagt vedligeholdelse/år) | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
15751198
Leverandør
Applied Biosystems™
Leverandørnr.
A29219
Sammen når vi videnskabelige milepæle
Brug rabatkode 27938
Brug rabatkode 27938
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare.
Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
311661.00 DKK valid until 2026-09-30
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27938" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27938" for at få din tilbudspris.
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
QuantStudio 5 Real-Time PCR System er tilgængeligt fra RSD som pakker med:
- 96-brønds termoblokke: enten 0,1 ml eller 0,2 ml brøndvolumen eller 384-brønds termoblokke
- Halv- eller heldags SmartStart-orienteringstræning
- Uden pc som selvstændig enhed med berøringsskærm eller en ekstra bærbar computer eller pc med opretstående kabinet, alt efter laboratoriets behov
- Valg af yderligere garantidækning afhængigt af brugernes behov
De vigtigste funktioner:
- Få adgang til, analyser og del data, når som helst og hvor som helst— Fjernovervåg dine kørsler, analyser sofistikerede datasæt på få minutter, gem data på et sikkert sted, og del resultater online med kolleger på tværs af institutioner og rundt om i verden med browserbaseret software. Overvåg dine kørsler i realtid fra mobile enheder via Instrument Connect-mobilappen.
- Få resultater, du kan stole på — Detekter forskelle i målmængde ned til 1,5-fold i singlepleks-reaktioner, og opnå 10 log lineært dynamisk område.
- Etabler standardprocedurer for drift og overholdelse med lethed — Låste protokolskabeloner, kvalitetskontrol (QC) under drift og QC-registrering af forbrugsmaterialer giver større kontrol over eksperimentelle data. Eksport i Real-time Data Mark-up Language (RDML) er tilgængelig for overensstemmelse med MIQE-retningslinjer.
- Hjælper med at spare værdifuld tid — 6 uafhængige temperaturzoner giver fleksibilitet til at køre flere eksperimenter samtidigt. Hurtig termisk cykling er også tilgængelig, hvilket giver resultater på mindre end 30 minutter.
- Kom hurtigt i gang — Instrumentet er fabrikskalibreret til optisk og termisk nøjagtighed, hurtig installation og øjeblikkelig brug.
- Spring indlæringskurven over — Med præoptimerede protokolskabeloner minimeres oplæring af nye brugere, så du kan fokusere på din forskning.
- Maksimer bordpladepladsen — Kompakt instrument kan konfigureres som en enkeltstående enhed eller med en computer, så det passer til de fleste laboratoriebehov.
Tekniske data
Tekniske data
| Termisk nøjagtighed | 0,25 °C |
| Indhold og opbevaring | PC (bærbar) |
| Termisk ensartethed | 0,4 °C |
| Volumen | 96 |
| Display Type | Berøringsskærm |
| Højde (metrisk) | 40 cm |
| Bredde (metrisk) | 27 cm |
| garanti | 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) |
| Dybde (metrisk) | 50 cm |
| Termisk rækkevidde | 4 °C til 99,9 °C |
| Oversigt | QuantStudio 5 |
| Maks. Opvarmningshastighed (termisk blok) | 0,2 ml: 6,5 °C/s |
| Excitation | Klar, hvid LED |
| Detektionsområde | 96-brønd, 450 til 680 nm/500 til 730 nm |
| Volumen (metrisk) termisk blokprøve | 0,2 ml (96-brønd) |
| Multiplex | 96-brønd med op til 6 mål |
| Opdagelse | 96-brønd, 6 afkoblede filtre |
| Forkalibrerede farvestoffer | FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™3, JUN, ROX/Texas Red, Mustang Purple, Cy™5/LIZ™, Cy™ 5.5 |
| Blokkonfigurationer | 96-brønd |
| Vis mere Vis mindre |