Få mere at vide
QuantStudio™ 5 Fødevaresikkerhed PCR-system i realtid
Artikelnummer. p-8546026 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
PCR System m/ Desktop og RapidFinder analysesoftware
PCR System m/ Laptop og RapidFinder Analyse Software
Artikelnummer. 17849152
Brand: Thermo Scientific A36320
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Detekter og kvantificer nukleinsyresekvenser med real-time PCR og seks farvedetekteringssystem til dine behov for fødevaresikkerhedstest.
Udfør hurtig fødevarebeskyttelsestest med Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Fødevaresikkerhed PCR-system i realtid. Det overkommelige og brugervenlige system er ideelt til brugere, der har brug for overlegen ydeevne, maksimal farvealsidighed og sikkerhedsmuligheder i et real-time PCR-system.
QuantStudio ™5 Food Safety System er en højtydende bordplatform, der kombinerer brugervenlighed og systemtilslutning. Drag fordel af fleksibiliteten ved en 6-kanals, 96-brønds, cloud-aktiveret åben platform, der er egnet til at køre hele vores udvalg af PCR-løsninger til fødevaresikkerhed, ægthed og kvalitetstestning.
Udvid din interne PCR-evne, fødevarebeskyttelsestestning med QuantStudio 5 Fødevaresikkerhed PCR-system i realtid (96-brønds, 0,1 ml blok)— en alsidig platform med 96 brønde, der er ideel til batchbehandling af et til flere hundrede prøver om dagen.
  • Praktisk 96-brønds format: minimerer den indsats, der kræves for at udføre prøveopsætning, samtidig med at det tillader brug af rørstrips.
  • Opnå ydeevne og resultater, du kan stole på– OptiFlex teknologi og hvid LED-optik muliggør kraftfuld og følsom dataindsamling, som forbedrer brønd-til-brønd og instrument-til-instrument nøjagtighed. Opdag forskelle i målmængde så små som 1,5– fold i singleplex-reaktioner og opnå 10 logs af lineært dynamisk område.
  • Spar værdifuld tid- Veriflex blokteknologi giver 3 eller 6 uafhængige temperaturzoner for fleksibilitet til at køre flere eksperimenter samtidigt. Hurtig termisk cykling er også tilgængelig, hvilket giver resultater på mindre end 30 minutter.
  • Designet til interaktivitet: Den følsomme, interaktive berøringsskærm giver selvstændige funktioner, PIN-beskyttede brugerkonti og farvekalibrering/RNase P-funktionalitet.
  • Effektiv: letter behandlingen af flere analyser i samme kørsel.
  • Simpel intuitiv software: muliggør hurtig, ligetil PCR-opsætning, automatisk datafortolkning og sporbarhed af resultater. Seneste inden for qPCR-teknologi, der muliggør cloud-fordele, kompatibel med RapidFinder™ Analysis v1.0 software eller nyere til at køre valideret SureTect™ PCR-analyser og Thermo Scientific™ RapidFinder ™Salmonella Multiplex Assay.
  • Maksimer pladsen på bænken: Det kompakte instrument kan konfigureres som enkeltstående eller med en computer, så det passer til ethvert laboratoriebehov.
  • Dedikeret service og support: med vores meget erfarne videnskabsmænd og ingeniører, der er dedikerede til at tilbyde hurtig respons, klassens bedste support. Udvidede service- og supportpakker er tilgængelige. Fra forebyggende vedligeholdelse til korrigerende tjenester, fra låneinstrumenter til feltapplikationsspecialister, få dedikeret, lokal support fra eksperterne i real-time PCR. Fabrikskalibreret: minimal kalibrering anbefales (hvert andet år)
  • Kom hurtigt i gang: instrumentet er fabrikskalibreret til optisk og termisk nøjagtighed og leveres i en brugervenlig pakke til hurtig installation og øjeblikkelig brug.
De QuantStudio 5 Fødevaresikkerhed Real-Time PCR-system er designet til brugere, der har brug for overlegen ydeevne, maksimal farvealsidighed og sikkerhedsmuligheder i et real-time PCR-system, der er overkommeligt og let at bruge, til brug af Thermo Scientific fødevarebeskyttelsesanalyser eller hjemmebryg. Den optimerede design- og analysesoftware er ideel til både førstegangsbrugere og erfarne brugere. Når den er forbundet til skyen, QuantStudio 5-systemet giver adgang til dine data, hvor og hvornår du vil. Brug af gennemprøvet OptiFlex® teknologi (med 6 afkoblede kanaler og hvid LED) og med seks uafhængige Veriflex® temperaturzoner, den QuantStudio 5 96-brønds system muliggør forbedret datanøjagtighed og følsomhed til en bred vifte af fødevarebeskyttelsesapplikationer.
De QuantStudio 5 Food Safety System er et PCR-system i realtid, der leverer højhastighedscykling med en ny, hurtigt rampende Peltier-baseret termisk cykelblok. Koblet med en Optical Fast 96-brønds plade eller 8-brønds strimler og en hot-start DNA polymerase, inklusive en master mix, miljø master mix og/eller SureTect™ PCR-analyse QuantStudio 5 Food Safety System leverer komplette kørsler på så hurtigt som 30 minutter, afhængigt af din applikation.
  • Forkalibrerede farvestoffer ved installation: FAMTM/SYBR® Grøn, VIC® /JOETM/HEX/TET, ABY/NEDTM/TAMRATM/Cy3® , JUN , ROXTM/Texas Red™ , MUSTANG PURPLE , Cy®5/LIZ™
Kontakt venligst dine lokale repræsentanter for tilgængeligheden af disse produkter i dit land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring QuantStudio 5, 96 brønds 0,1 ml Block Real Time PCR-system, stationær tårncomputer RapidFinder Analysis v1.0 software, RNase Plate
Display Type Berøringsskærm
Til brug med (applikation) QuantStudio 5 Fødevaresikkerhed PCR-system i realtid
Oversigt PCR System m/ Desktop og RapidFinder analysesoftware