Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Fødevaresikkerhed PCR-system i realtid
Beskrivelse
Udfør hurtig fødevarebeskyttelsestest med Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Fødevaresikkerhed PCR-system i realtid. Det overkommelige og brugervenlige system er ideelt til brugere, der har brug for overlegen ydeevne, maksimal farvealsidighed og sikkerhedsmuligheder i et real-time PCR-system.
QuantStudio ™5 Food Safety System er en højtydende bordplatform, der kombinerer brugervenlighed og systemtilslutning. Drag fordel af fleksibiliteten ved en 6-kanals, 96-brønds, cloud-aktiveret åben platform, der er egnet til at køre hele vores udvalg af PCR-løsninger til fødevaresikkerhed, ægthed og kvalitetstestning.
- Bekvemt 96-brøndsformat: minimerer den indsats, der kræves for at udføre prøveopsætning, samtidig med at det tillader brug af rørstrimler.
- Opnået ydeevne og resultater, du kan stole på, – OptiFlex teknologi og hvide LED-optikker muliggør kraftfuld og følsom dataindsamling, hvilket forbedrer nøjagtigheden fra til til før og instrument-til-instrument nøjagtighed. Detekter forskelle i målmængde så små som 1,5 – gange i singleplex-reaktioner, og opnås 10 logaritmer af lineært dynamisk område.
- Spar værdifuld tid – Veriflex blokteknologi giver 3 eller 6 uafhængige temperaturzoner for fleksibilitet til at køre flere eksperimenter samtidigt. Hurtig termisk cykling er også tilgængelig, hvilket muliggør resultater på under 30 minutter.
- Designet til interaktivitet: følsom, interaktiv touchskærm giver selvstændige funktioner, PIN-beskyttede brugerkonti og farvekalibrering/RNases P-funktionalitet.
- Effektivt: muliggør behandling af flere assays i samme kørsel.
- Simpel intuitiv software: muliggør hurtig og ligetil PCR-opsætning, automatisk datafortolkning og sporbarhed af resultater. Nyeste inden for qPCR-teknologi, der muliggør cloud-fordele, kompatibel med RapidFinder™ analysesoftware til at køre validerede SureTect™ PCR-analyser og Thermo Scientific™ RapidFinder™ Salmonella Multiplex Assay.
- Maksimer bordpladsen: Kompakt instrument kan konfigureres som selvstændigt eller med en computer for at opfylde alle laboratoriebehov.
- Dedikeret service og support: Med vores højt erfarne forskere og ingeniører, som er dedikerede til at tilbyde hurtig respons i bedste klasse. Udvidede service- og supportpakker er tilgængelige. Fra forebyggende vedligeholdelse til korrigerende tjenester, fra låneinstrumenter til specialister i feltansøgninger, få dedikeret, lokal støtte fra eksperterne i realtids PCR. Fabrikkalibreret: Minimal kalibrering anbefales (hvert andet år)
- Kom hurtigt i gang: Instrumentet er fabrikskalibreret for optisk og termisk nøjagtighed og leveres i en brugervenlig pakke for hurtig installation og øjeblikkelig brug.
QuantStudio 5 Food Safety System er et realtids PCR-system, der leverer højhastighedscykling med en ny, hurtig opkørsel baseret på Peltier-baseret termisk cykling. Kombineret med en Optical Fast 96-brønds plade eller 8-brøndsstrips og en hot-start DNA-polymerase, inklusive en masterblanding, miljømæssig masterblanding og/eller SureTect™ PCR-analyse QuantStudio , leverer 5 Food Safety System komplette kørsler på op til 30 minutter, afhængigt af din anvendelse.
- Forkalibrerede farvestoffer ved installation: FAMTM/SYBR® Green, VIC®/JOETM/HEX/TET, ABY/NEDTM/TAMRATM/Cy3®, JUN, ROXTM/Texas Red™, MUSTANG PURPLE, Cy®5/LIZ™
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | QuantStudio 5, 96brønn 0,1 ml blok realtids PCR-system, skrivebordstårncomputer RapidFinder analysesoftware |
| Display Type | Berøringsskærm |
| Til brug med (applikation) | QuantStudio 5 Fødevaresikkerhed PCR-system i realtid |
| Oversigt | PCR System m/ Desktop og RapidFinder analysesoftware |