Få mere at vide
QuantStudio™ 5 Fødevaresikkerhed PCR-system i realtid
Artikelnummer. 17722907 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Oversigt:
PCR System m/ Desktop og RapidFinder analysesoftware
PCR System m/ Laptop og RapidFinder Analyse Software
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt
17722907 PCR System m/ Laptop og RapidFinder Analyse Software
17849152 PCR System m/ Desktop og RapidFinder analysesoftware
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17722907 Leverandør Thermo Scientific Oxoid Leverandørnr. A36328
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    406570.00 DKK
    260293.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 146276.57 DKK
    35% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Detekter og kvantificer nukleinsyresekvenser med real-time PCR og seks farvedetekteringssystem til dine behov for fødevaresikkerhedstest.
Udfør hurtig fødevarebeskyttelsestest med Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 Fødevaresikkerhed PCR-system i realtid. Det overkommelige og brugervenlige system er ideelt til brugere, der har brug for overlegen ydeevne, maksimal farvealsidighed og sikkerhedsmuligheder i et real-time PCR-system.
QuantStudio ™5 Food Safety System er en højtydende bordplatform, der kombinerer brugervenlighed og systemtilslutning. Drag fordel af fleksibiliteten ved en 6-kanals, 96-brønds, cloud-aktiveret åben platform, der er egnet til at køre hele vores udvalg af PCR-løsninger til fødevaresikkerhed, ægthed og kvalitetstestning.
Udvid din interne PCR-kapacitet fødevarebeskyttelsestest med QuantStudio 5 Food Safety Real-Time PCR System (96-brønd, 0,1 ml blok) — – en alsidig platform med 96 brønde, der er ideel til batch-behandling af en til flere hundrede prøver om dagen.
  • Bekvemt 96-brøndsformat: minimerer den indsats, der kræves for at udføre prøveopsætning, samtidig med at det tillader brug af rørstrimler.
  • Opnået ydeevne og resultater, du kan stole på, – OptiFlex teknologi og hvide LED-optikker muliggør kraftfuld og følsom dataindsamling, hvilket forbedrer nøjagtigheden fra til til før og instrument-til-instrument nøjagtighed. Detekter forskelle i målmængde så små som 1,5 – gange i singleplex-reaktioner, og opnås 10 logaritmer af lineært dynamisk område.
  • Spar værdifuld tid – Veriflex blokteknologi giver 3 eller 6 uafhængige temperaturzoner for fleksibilitet til at køre flere eksperimenter samtidigt. Hurtig termisk cykling er også tilgængelig, hvilket muliggør resultater på under 30 minutter.
  • Designet til interaktivitet: følsom, interaktiv touchskærm giver selvstændige funktioner, PIN-beskyttede brugerkonti og farvekalibrering/RNases P-funktionalitet.
  • Effektivt: muliggør behandling af flere assays i samme kørsel.
  • Simpel intuitiv software:   muliggør hurtig og ligetil PCR-opsætning, automatisk datafortolkning og sporbarhed af resultater. Nyeste inden for qPCR-teknologi, der muliggør cloud-fordele, kompatibel med RapidFinder™ analysesoftware til at køre validerede SureTect™ PCR-analyser og Thermo Scientific™ RapidFinder™ Salmonella Multiplex Assay.
  • Maksimer bordpladsen:   Kompakt instrument kan konfigureres som selvstændigt eller med en computer for at opfylde alle laboratoriebehov.
  • Dedikeret service og support: Med vores højt erfarne forskere og ingeniører, som er dedikerede til at tilbyde hurtig respons i bedste klasse. Udvidede service- og supportpakker er tilgængelige. Fra forebyggende vedligeholdelse til korrigerende tjenester, fra låneinstrumenter til specialister i feltansøgninger, få dedikeret, lokal støtte fra eksperterne i realtids PCR. Fabrikkalibreret: Minimal kalibrering anbefales (hvert andet år)
  • Kom hurtigt i gang: Instrumentet er fabrikskalibreret for optisk og termisk nøjagtighed og leveres i en brugervenlig pakke for hurtig installation og øjeblikkelig brug.
QuantStudio 5 Food Safety Real-Time PCR System er designet til brugere, der har brug for overlegen ydeevne, maksimal farvealsidighed og sikkerhedsmuligheder i et realtids PCR-system, der er overkommeligt og nemt at bruge, til brug af Thermo Scientific fødevarebeskyttelsesassays eller hjemmebryg. Den optimerede design- og analysesoftware er ideel for både førstegangsbrugere og erfarne brugere. Når du er forbundet til skyen, giver 5-systemet QuantStudio adgang til dine data, hvor og når du vil. Ved at bruge den gennemprøvede OptiFlex-teknologi® (med 6 afkoblede kanaler og hvid LED) og seks uafhængige Veriflex-temperaturzoner®, muliggør 5-96-brøndsystemet QuantStudio forbedret datanøjagtighed og følsomhed for en bred vifte af fødevarebeskyttelsesapplikationer.
QuantStudio 5 Food Safety System er et realtids PCR-system, der leverer højhastighedscykling med en ny, hurtig opkørsel baseret på Peltier-baseret termisk cykling. Kombineret med en Optical Fast 96-brønds plade eller 8-brøndsstrips og en hot-start DNA-polymerase, inklusive en masterblanding, miljømæssig masterblanding og/eller SureTect™ PCR-analyse QuantStudio , leverer 5 Food Safety System komplette kørsler på op til 30 minutter, afhængigt af din anvendelse.
  • Forkalibrerede farvestoffer ved installation: FAMTM/SYBR® Green, VIC®/JOETM/HEX/TET, ABY/NEDTM/TAMRATM/Cy3®, JUN, ROXTM/Texas Red™, MUSTANG PURPLE, Cy®5/LIZ™
Kontakt venligst dine lokale repræsentanter for tilgængeligheden af disse produkter i dit land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring QuantStudio 5, 96well 0,1 ml blok realtids PCR-system, bærbar computer, RapidFinder analysesoftware
Display Type Berøringsskærm
Til brug med (applikation) QuantStudio 5 Fødevaresikkerhed PCR-system i realtid QuantStudio 5 Fødevarebeskyttelse
Oversigt PCR System m/ Laptop og RapidFinder Analyse Software