Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 5 10-farve spektralkalibreringssæt, 384-brønd
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
De QuantStudio™ 5 10-Dye Spectral Calibration Kit indeholder følgende:
• QuantStudio™ 5 spektralkalibreringsplade 1 (FAM™ , VIC™ , ROX™ , TAMRA™ , og SYBR™ farvestoffer), 384-brønd (kat. nr. A26334)
• QuantStudio™ 5 spektralkalibreringsplade 2 (ABY™ , JUN™ , MUSTANG PURPLE™ , NED™ og Cy 5 ™farvestoffer), 384-brønd (kat. nr. A26335)
Dette kalibreringssæt med flere farveplader muliggør samtidige farvekalibreringer i enkeltplader, hvilket reducerer indsatsen og tiden, der kræves til farvekalibrering, markant. Derudover forbedrer formuleringerne af farvestofferne i plade 2 resultaterne med multipleksing ved mere nøjagtigt at repræsentere de fluorescerende spektre af de respektive prober fundet i dine real-time PCR-eksperimenter.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 384-brønd |
| Indhold og opbevaring | Opbevar kl– 20 °C± 5 °C. |
| Kalibreret farvestof | Cy ™5, FAM , NED , ROX , TAMRA™ , VIC , SYBR™ Grøn |
| Til brug med (udstyr) | QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 6 Flex (Softwareversion 1.6 eller nyere), QuantStudio™ 7 Flex (Softwareversion 1.6 eller nyere) |
| Produkttype | Kalibreringsplade |
| Til brug med (applikation) | Spektral kalibrering |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Mængde | 1 sæt |
| Pladekompatibilitet | 384-brønd |
| Kalibreringstype | Spektral kalibrering |
| Vis mere |