Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio 3-pakke
Artikelnummer. 15791198 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Indhold og opbevaring:
Halvdags SmartStart-orientering
Heldags SmartStart-orientering
Ingen pc
PC (bærbar)
PC (opretstående kabinet)
Blokkonfigurationer:
96-brønd
96-brønd FAST
garanti:
1 år fra fabrikanten + 1 års depotreparationsservice med låneinstrument
1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 3 års RC udvidet garanti, depotreparation med låneinstrument
1 år fra fabrikanten + 3 års depotreparationsservice med låneinstrument
1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (ingen planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse)
Pakningsstørrelse:
Hver
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Indhold og opbevaring Blokkonfigurationer garanti Pakningsstørrelse
15791198 PC (opretstående kabinet) 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse) Hver
15711198 Ingen pc 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) Hver
15791248 Ingen pc 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse) Hver
15741198 Ingen pc 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 1 års depotreparationsservice med låneinstrument Hver
15721208 Ingen pc 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (ingen planlagt vedligeholdelse) Hver
15751208 Ingen pc 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 3 års depotreparationsservice med låneinstrument Hver
15701228 Halvdags SmartStart-orientering 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) Hver
15721228 Heldags SmartStart-orientering 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) Hver
15771248 Ingen pc 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse) Hver
15791218 Ingen pc 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 1 års depotreparationsservice med låneinstrument Hver
15711228 Ingen pc 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 3 års RC udvidet garanti, depotreparation med låneinstrument Hver
15701198 PC (bærbar) 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) Hver
15721198 PC (bærbar) 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 1 års depotreparationsservice med låneinstrument Hver
15711208 PC (bærbar) 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) Hver
15741208 PC (bærbar) 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 3 års depotreparationsservice med låneinstrument Hver
15761218 PC (bærbar) 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) Hver
15731238 PC (bærbar) 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse) Hver
15751218 PC (bærbar) 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 1 års depotreparationsservice med låneinstrument Hver
15781218 PC (bærbar) 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) Hver
15771218 PC (bærbar) 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 3 års RC udvidet garanti, depotreparation med låneinstrument Hver
15741268 PC (opretstående kabinet) 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) Hver
15731198 PC (opretstående kabinet) 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 1 års depotreparationsservice med låneinstrument Hver
15731208 PC (opretstående kabinet) 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) Hver
15761208 PC (opretstående kabinet) 96-brønd 1 år fra fabrikanten + 3 års depotreparationsservice med låneinstrument Hver
15741228 PC (opretstående kabinet) 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) Hver
15781248 PC (opretstående kabinet) 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse) Hver
15731228 PC (opretstående kabinet) 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 1 års depotreparationsservice med låneinstrument Hver
15761228 PC (opretstående kabinet) 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) Hver
15751228 PC (opretstående kabinet) 96-brønd FAST 1 år fra fabrikanten + 3 års RC udvidet garanti, depotreparation med låneinstrument Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Artikelnummer. 15791198 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A29345
Forventet forsendelse: 11-12-2026
QuantStudio™ 3-systemet bruger gennemprøvet OptiFlex™ teknologi med tre uafhængige Veriflex™ temperaturzoner, hvilket giver forbedret datanøjagtighed og sensitivitet ved en bred vifte af genomiske applikationer.
  • Forenklet instrumentsoftware med interaktiv berøringsskærm for større brugervenlighed
  • Gennemprøvet OptiFlex™ teknologi (4 koblede kanaler med hvid LED) for pålidelige resultater
  • Mulighed for sikker cloud-baseret software giver øget tilgængelighed og lagermuligheder
  • Brugerkontoadministration, låst arbejdsgang og pausefunktioner for større kontrol over eksperimenter
  • 96-brønds 0,2 ml format eller 96-brønds 0,1 ml format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Termisk nøjagtighed 0,25 °C
Indhold og opbevaring PC (opretstående kabinet)
Termisk ensartethed 0,4 °C
Volumen 96
Display Type Berøringsskærm
Højde (metrisk) 40 cm
garanti 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse)
Dybde (metrisk) 50 cm
Termisk rækkevidde 4 °C til 99,9 °C
Oversigt QuantStudio 3
Maks. Opvarmningshastighed (termisk blok) 0,2 ml Blok: 6,5 °C/s
Excitation Klar, hvid LED
Detektionsområde 450 eller 600 nm/500 til 640 nm
Volumen (metrisk) termisk blokprøve 0.2 ml
Multiplex Op til 4 mål
Opdagelse 4 koblede filtre
Forkalibrerede farvestoffer FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™3, JUN, ROX/Texas Red
Vægt 27 cm
Blokkonfigurationer 96-brønd