Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio 3-pakke
Shop alle Applied Biosystems produkter
Indhold og opbevaring:
Halvdags SmartStart-orientering
Heldags SmartStart-orientering
Ingen pc
PC (bærbar)
PC (opretstående kabinet)
Blokkonfigurationer:
96-brønd
96-brønd FAST
garanti:
1 år fra fabrikanten + 1 års depotreparationsservice med låneinstrument
1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 3 års RC udvidet garanti, depotreparation med låneinstrument
1 år fra fabrikanten + 3 års depotreparationsservice med låneinstrument
1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (ingen planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Forenklet instrumentsoftware med interaktiv berøringsskærm for større brugervenlighed
- Gennemprøvet OptiFlex™ teknologi (4 koblede kanaler med hvid LED) for pålidelige resultater
- Mulighed for sikker cloud-baseret software giver øget tilgængelighed og lagermuligheder
- Brugerkontoadministration, låst arbejdsgang og pausefunktioner for større kontrol over eksperimenter
- 96-brønds 0,2 ml format eller 96-brønds 0,1 ml format
Tekniske data
Tekniske data
| Termisk nøjagtighed | 0,25 °C |
| Indhold og opbevaring | PC (opretstående kabinet) |
| Termisk ensartethed | 0,4 °C |
| Volumen | 96 |
| Display Type | Berøringsskærm |
| Højde (metrisk) | 40 cm |
| Bredde (metrisk) | 27 cm |
| garanti | 1 år fra fabrikanten + 3 års RC udvidet garanti, depotreparation med låneinstrument |
| Dybde (metrisk) | 50 cm |
| Termisk rækkevidde | 4 °C til 99,9 °C |
| Vis mere |