Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio 3-pakke
Artikelnummer. 15731198 Shop alle Applied Biosystems produkter
Indhold og opbevaring:
Halvdags SmartStart-orientering
Heldags SmartStart-orientering
Ingen pc
PC (bærbar)
PC (opretstående kabinet)
Blokkonfigurationer:
96-brønd
96-brønd FAST
garanti:
1 år fra fabrikanten + 1 års depotreparationsservice med låneinstrument
1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 3 års RC udvidet garanti, depotreparation med låneinstrument
1 år fra fabrikanten + 3 års depotreparationsservice med låneinstrument
1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (ingen planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15731198
Brand: Applied Biosystems™ A29216
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
QuantStudio™ 3-systemet bruger gennemprøvet OptiFlex™ teknologi med tre uafhængige Veriflex™ temperaturzoner, hvilket giver forbedret datanøjagtighed og sensitivitet ved en bred vifte af genomiske applikationer.
  • Forenklet instrumentsoftware med interaktiv berøringsskærm for større brugervenlighed
  • Gennemprøvet OptiFlex™ teknologi (4 koblede kanaler med hvid LED) for pålidelige resultater
  • Mulighed for sikker cloud-baseret software giver øget tilgængelighed og lagermuligheder
  • Brugerkontoadministration, låst arbejdsgang og pausefunktioner for større kontrol over eksperimenter
  • 96-brønds 0,2 ml format eller 96-brønds 0,1 ml format
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Termisk nøjagtighed 0,25 °C
Indhold og opbevaring PC (opretstående kabinet)
Termisk ensartethed 0,4 °C
Volumen 96
Display Type Berøringsskærm
Højde (metrisk) 40 cm
garanti 1 år fra fabrikanten + 1 års depotreparationsservice med låneinstrument
Dybde (metrisk) 50 cm
Termisk rækkevidde 4 °C til 99,9 °C
Oversigt QuantStudio 3
Maks. Opvarmningshastighed (termisk blok) 0,2 ml Blok: 6,5 °C/s
Excitation Klar, hvid LED
Detektionsområde 450 eller 600 nm/500 til 640 nm
Volumen (metrisk) termisk blokprøve 0.2 ml
Multiplex Op til 4 mål
Opdagelse 4 koblede filtre
Forkalibrerede farvestoffer FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™3, JUN, ROX/Texas Red
Vægt 27 cm
Blokkonfigurationer 96-brønd