Få mere at vide
- Home
- Products
- PCR udstyr og forsyninger
- Termiske cyklere
- Applied Biosystems™ QuantStudio 3-pakke
Applied Biosystems™ QuantStudio 3-pakke
Artikelnummer. 15701198
Skift visning
Indhold og opbevaring:
Halvdags SmartStart-orientering
Heldags SmartStart-orientering
Ingen pc
PC (bærbar)
PC (opretstående kabinet)
Blokkonfigurationer:
96-brønd
96-brønd FAST
garanti:
1 år fra fabrikanten + 1 års depotreparationsservice med låneinstrument
1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 3 års RC udvidet garanti, depotreparation med låneinstrument
1 år fra fabrikanten + 3 års depotreparationsservice med låneinstrument
1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (ingen planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse)
Pakningsstørrelse:
Hver
29 product options available for selection
| Artikelnummer. | Indhold og opbevaring | Blokkonfigurationer | garanti | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 15701198 | PC (bærbar) | 96-brønd | 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15711198 | Ingen pc | 96-brønd | 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15791248 | Ingen pc | 96-brønd | 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15741198 | Ingen pc | 96-brønd | 1 år fra fabrikanten + 1 års depotreparationsservice med låneinstrument | Hver |
| 15721208 | Ingen pc | 96-brønd | 1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (ingen planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15751208 | Ingen pc | 96-brønd | 1 år fra fabrikanten + 3 års depotreparationsservice med låneinstrument | Hver |
| 15701228 | Halvdags SmartStart-orientering | 96-brønd FAST | 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15721228 | Heldags SmartStart-orientering | 96-brønd FAST | 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15771248 | Ingen pc | 96-brønd FAST | 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15791218 | Ingen pc | 96-brønd FAST | 1 år fra fabrikanten + 1 års depotreparationsservice med låneinstrument | Hver |
| 15711228 | Ingen pc | 96-brønd FAST | 1 år fra fabrikanten + 3 års RC udvidet garanti, depotreparation med låneinstrument | Hver |
| 15721198 | PC (bærbar) | 96-brønd | 1 år fra fabrikanten + 1 års depotreparationsservice med låneinstrument | Hver |
| 15711208 | PC (bærbar) | 96-brønd | 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15741208 | PC (bærbar) | 96-brønd | 1 år fra fabrikanten + 3 års depotreparationsservice med låneinstrument | Hver |
| 15761218 | PC (bærbar) | 96-brønd FAST | 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15731238 | PC (bærbar) | 96-brønd FAST | 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15751218 | PC (bærbar) | 96-brønd FAST | 1 år fra fabrikanten + 1 års depotreparationsservice med låneinstrument | Hver |
| 15781218 | PC (bærbar) | 96-brønd FAST | 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15771218 | PC (bærbar) | 96-brønd FAST | 1 år fra fabrikanten + 3 års RC udvidet garanti, depotreparation med låneinstrument | Hver |
| 15741268 | PC (opretstående kabinet) | 96-brønd | 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15791198 | PC (opretstående kabinet) | 96-brønd | 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15731198 | PC (opretstående kabinet) | 96-brønd | 1 år fra fabrikanten + 1 års depotreparationsservice med låneinstrument | Hver |
| 15731208 | PC (opretstående kabinet) | 96-brønd | 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15761208 | PC (opretstående kabinet) | 96-brønd | 1 år fra fabrikanten + 3 års depotreparationsservice med låneinstrument | Hver |
| 15741228 | PC (opretstående kabinet) | 96-brønd FAST | 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15781248 | PC (opretstående kabinet) | 96-brønd FAST | 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (1 planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15731228 | PC (opretstående kabinet) | 96-brønd FAST | 1 år fra fabrikanten + 1 års depotreparationsservice med låneinstrument | Hver |
| 15761228 | PC (opretstående kabinet) | 96-brønd FAST | 1 år fra fabrikanten + 3 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) | Hver |
| 15751228 | PC (opretstående kabinet) | 96-brønd FAST | 1 år fra fabrikanten + 3 års RC udvidet garanti, depotreparation med låneinstrument | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
15701198
Leverandør
Applied Biosystems™
Leverandørnr.
A29211
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Brug rabatkode 28000
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare.
Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
238224.00 DKK valid until 2026-12-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28000" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28000" for at få din tilbudspris.
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Forenklet instrumentsoftware med interaktiv berøringsskærm for større brugervenlighed
- Gennemprøvet OptiFlex™ teknologi (4 koblede kanaler med hvid LED) for pålidelige resultater
- Mulighed for sikker cloud-baseret software giver øget tilgængelighed og lagermuligheder
- Brugerkontoadministration, låst arbejdsgang og pausefunktioner for større kontrol over eksperimenter
- 96-brønds 0,2 ml format eller 96-brønds 0,1 ml format
Tekniske data
Tekniske data
| Termisk nøjagtighed | 0,25 °C |
| Indhold og opbevaring | PC (bærbar) |
| Termisk ensartethed | 0,4 °C |
| Volumen | 96 |
| Display Type | Berøringsskærm |
| Højde (metrisk) | 40 cm |
| garanti | 1 år fra fabrikanten + 1 års udvidet garanti (ingen planlagt vedligeholdelse) |
| Dybde (metrisk) | 50 cm |
| Termisk rækkevidde | 4 °C til 99,9 °C |
| Maks. Opvarmningshastighed (termisk blok) | 0,2 ml Blok: 6,5 °C/s |
| Excitation | Klar, hvid LED |
| Detektionsområde | 450 eller 600 nm/500 til 640 nm |
| Volumen (metrisk) termisk blokprøve | 0.2 ml |
| Multiplex | Op til 4 mål |
| Opdagelse | 4 koblede filtre |
| Forkalibrerede farvestoffer | FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™3, JUN, ROX/Texas Red |
| Vægt | 27 cm |
| Blokkonfigurationer | 96-brønd |
| Vis mere Vis mindre |