Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3/5 spektralkalibreringsplade 2 (ABY™ , JUN™ , MUSTANG PURPLE™ farvestoffer), 96-brønd, 0,1 ml
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Denne plade etablerer de rene farvestofspektre og multikomponentværdier for ABY™ , JUN™ , og MUSTANG PURPLE™ farvestoffer på Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 og 5 96-brønds 0,1 ml real-time PCR-systemer. Det muliggør samtidige flere farvekalibreringer i én plade, hvilket reducerer indsatsen og den tid, der kræves til farvekalibrering, markant. Derudover forbedrer formuleringerne af farvestofferne i denne plade resultater med multipleksing ved mere nøjagtigt at repræsentere de fluorescerende spektre af de respektive prober i dine real-time PCR-eksperimenter. Se venligst instrumentets brugervejledning for fuldstændige instruktioner om brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønd, 0,1 ml |
| Indhold og opbevaring | Opbevar kl– 20 °C± 5 °C. |
| Til brug med (udstyr) | QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 6 Flex (Softwareversion 1.6 eller nyere), QuantStudio™ 7 Flex (Softwareversion 1.6 eller nyere) |
| Produkttype | Kalibreringsplade |
| Til brug med (applikation) | Spektral kalibrering |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Volumen (metrisk) termisk blokprøve | 0.1 mL |
| Mængde | 1 plade |
| Pladekompatibilitet | 96-brønd, 0,1 ml |
| PCR metode | qPCR |