Få mere at vide
Applied Biosystems™ QuantStudio 12K pakke
Artikelnummer. 15731188 Shop alle Applied Biosystems produkter
Indhold og opbevaring:
PC (bærbar)
PC (opretstående kabinet)
Blokkonfigurationer:
Åbn Array Plates
384-brønd
96-brønd FAST
garanti:
1 år fra fabrikanten + 1 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse)
1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse/år)
1 års producent + 3 års reparation i marken (med 1 planlagt vedligeholdelse)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15731188
Brand: Applied Biosystems™ A27571
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Meget fleksibel, omfattende PCR-platform i realtid, der udnytter det bedste fra Applied Biosystems realtidsteknologi i et enkelt instrument. Indeholder blokke, der er nemme at udskifte, der kan rumme OpenArray™ plader, TaqMan™ matrixkort, 384-brønd, 96-brønd og FAST 96-brønds plader.
De QuantStudio™ 12K Systems ’intuitive software, nem opsætning af berøringsskærm, automatiseringsintegration, ubesværet blokudveksling og nem at bruge OpenArray™ komponenter er designet til at give dig mulighed for at komme i gang med det samme og reducere antallet af hænder til tiden. Planlæg for fremtiden og spar tid, penge og plads i dit laboratorium med det eneste alt-i-et qPCR-instrument, der muliggør en bred vifte af applikationer med maksimal gennemstrømning.
  • Indeholder fem udskiftelige blokke: De QuantStudio™ 12K blokke rummer 96-brønd, FAST 96-brønd, 384-brønd, TaqMan™ array-kort, og OpenArray™ plader, til ubesværet skalering fra 1 til 12.000 datapunkter i en enkelt kørsel. Øg gennemløbet, efterhånden som du dykker dybere ned i din forskning ved hjælp af kun ét instrument. Når du begynder dit projekt, skal du starte med 96-brønds formateksperimenter og derefter skalere op til en højere gennemstrømning for at få de statistisk signifikante svar, du har brug for. Derudover kan du nemt validere og screene dine mål af interesse med et udvalgt panel af gener ved hjælp af nye formater som f.eks. TaqMan™ matrixkort og OpenArray™ plader.
  • Kompatibel med et komplet udvalg af TaqMan™ analyser: De QuantStudio™ 12K System er optimeret til at muliggøre klare, rene data for alle TaqMan™ assays, der kan bruges på tværs af en bred vifte af applikationer, herunder genekspression, mikroRNA og små ikke-kodende RNA'er, SNP genotyping, proteinanalyse, protein termisk skift, høj opløsning smeltning, kopiantal variation og patogendetektion. •Giver et problemfrit skifte fra qPCR til digital PCR: Forøg præcisionen og følsomheden af dit nukleinsyreeksperiment ved at skifte fra qPCR til digital PCR-tilstand vha. QuantStudio™ Digitale PCR-sæt og DigitalSuite™ Software med QuantStudio™ OpenArray™ blok. •Giver ro i sindet: Tag tidligt afsted på en fredag og overvåg kørsler hjemmefra, velvidende at systemet sikkert kan gemme over 100 kørsler. •Forbedret OptiFlex™ System: Bygger på anvendte biosystemer’ proprietær teknologi, den forbedrede OptiFlex™ Systemet giver forbedret fluorescensdetektion til den nøjagtige og følsomme dataanalyse, der er nødvendig for at indsamle 12.000 datapunkter i en enkelt kørsel.
  • Hidtil uset dækning og prøvegennemstrømning: De OpenArray™ formatet accelererer genomisk validering og screening, og driver over 150.000 datapunkter pr. arbejdsdag, hvilket gør det muligt for de fleste projekter at blive afsluttet på dage i stedet for uger.
  • Enkel OpenArray™ arbejdsgang: QuantStudio™ Åben Array™ plader ankommer i en kuffert for at lette håndteringen og sikre optimal datakvalitet ved indlæsning af prøver ved hjælp af Accufill™ System. Indlæs nemt fire arrays i QuantStudio™ 12K instrument til at opnå over 12.000 datapunkter. Integreret prøvesporingssoftware lader dig nemt spore dine prøver gennem hele dit projekt.
  • Integrerede analyse- og kvalitetssystemer: Nyt intuitivt touchscreen-interface og integreret kalenderfunktion giver mulighed for at planlægge brugstid på instrumentet. Yderligere analysesoftware som f.eks DigitalSuite™ v1.0, ExpressionSuite v1.0 og Genotyper v1.1 er tilgængelig for at hjælpe dig med at analysere hundredvis af mål og prøver og opnå den statistiske kraft, du har brug for.
  • High Resolution Melt (HRM): Brug af den indbyggede MeltDoctor™ protokoller og kalibreringer, kan du bruge mindre tid på at optimere løbeturen og mere tid på at tilpasse dine resultater. Definer antallet af varianter, du vil se, ved hurtigt at ændre analyseindstillinger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring PC (bærbar)
Termisk ensartethed 0,25 °C
Volumen 384
Display Type Berøringsskærm
Højde (metrisk) 73.8 cm
Bredde (metrisk) 50.5 cm
garanti 1 år fra fabrikanten + 3 års reparation hos dig (med 1 planlagt vedligeholdelse/år)
Dybde (metrisk) 67.2 cm
Termisk rækkevidde 4 °C til 99,9 °C
Maks. Rampehastighed 3,0 °C/s
Oversigt QuantStudio 12K Flex
Excitation Forbedret Optiflex System, hvid LED
Opdagelse OpenArray: Koblet, 4 Emission, 4 Excitation; Alle andre blokke: Afkoblet, 6 Emission, 6 Excitation
Forkalibrerede farvestoffer FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5
Vægt 69 kg
Blokkonfigurationer 384-brønd